Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 807,00 zł |
Informacje o tej pozycji
807,00 zł
agency
ISO
Quality Level
form
powder
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
suitability
selective for Salmonella spp.
General description
To podłoże hodowlane zawiera laktozę, której degradacja do kwasu jest wskazywana przez wskaźnik pH czerwień fenolową, która zmienia kolor na żółty. Wskaźnik wykazuje różowo-czerwony kolor w zakresie zasadowym.
W tym wysoce selektywnym podłożu hodowlanym zwiększony wzrost mikroorganizmów towarzyszących jest w znacznym stopniu hamowany przez zwiększenie stężenia zieleni brylantowej.
Wzrost Salmonelli jest poprawiony przez bogatsze podłoże odżywcze, ale Salmonella Typhi i Shigella spp. są w znacznym stopniu hamowane przez zieleń brylantową.
Większość bakterii Salmonella nie jest w stanie fermentować laktozy ani sacharozy. Sacharoza zawarta w tym podłożu pozwala na identyfikację towarzyszących, słabo laktozo-dodatnich lub laktozo-ujemnych, ale sacharozo-dodatnich mikroorganizmów. Czerwień fenolowa służy jako wskaźnik pH i daje żółty kolor w wyniku fermentacji laktozy i/lub sacharozy w pożywce. Agar jest środkiem zestalającym.
Application
Other Notes
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| suitability selective for Salmonella spp. | suitability Salmonella spp. (spp.) | suitability selective and differential for Salmonella Shigella | suitability nonselective for |
| agency ISO | agency ISO 6579 | agency ISO 6579 | agency according to ISO |
| form powder | form granular | form powder | form granular |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1002070500 | 04027269669720 |