Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 249,00 zł |
Informacje o tej pozycji
249,00 zł
Quality Segment
agency
EP 2.6.13, JP 4.05, USP 62
sterility
aseptically filled
form
plate
feature
ready-to-use Settle plate, ready-to-use
packaging
pack of 20-120 plates
manufacturer/tradename
Heimplate
technique(s)
microbiological culture: suitable
plate diam.
90 mm
plate filling volume
30 mL
pH
7.1 ( in H2O)
application(s)
pharmaceutical
surface monitoring
storage temp.
15-25°C
suitability
Escherichia coli
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) pharmaceutical, surface monitoring | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| form plate (ready-to-use) | form powder | form powder | form granular |
| plate diam. 90 mm | plate diam. - | plate diam. - | plate diam. - |
| suitability Escherichia coli | suitability selective for coliforms: Escherichia spp., selective for coliforms: Salmonella spp., selective for coliforms: Shigella spp. | suitability selective and differential for Escherichia 0157:H7 | suitability Escherichia coli, Salmonella spp., enterobacteriaceae |
| feature ready-to-use, ICR Settle plate | feature - | feature - | feature - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under HEIMPLATE MacConkey agar
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
548-62-9