Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2990,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2990,00 zł
grade
ACS reagent
Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
potency
9000 mg/kg LD50, oral (Rat)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
dilution
(for analytical testing)
pH
5.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
220-225 °C (decomposes)
bulk density
400 kg/m3
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C22H16O9.3H3N/c23-16-4-1-10(7-13(16)20(26)27)19(11-2-5-17(24)14(8-11)21(28)29)12-3-6-18(25)15(9-12)22(30)31;;;/h1-10,19,24-25H,(H,26,27)(H,28,29)(H,30,31);3*1H3
InChI key
UDPQMNAHKKTHHI-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,1 %
Woda (wg Karla Fischera): ≤ 10
Popiół siarczanowy: ≤ 0,2 %
Przydatność jako odczynnik (dla aluminium): przechodzi test
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| grade ACS reagent | grade ACS reagent | grade ACS reagent | grade - |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥99.0% (acidimetric) | assay ≥95.0% (alkalimetric) | assay ≥95.0% (alkalimetric) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| pH 5.3 (20 °C, 10 g/L in H2O) | pH 5.0-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH 4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH 4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O) |
| mp 220-225 °C (decomposes) | mp 132-134 °C | mp 169 °C | mp 169 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sól amonowa kwasu trikarboksylowego Aurin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1001280010 | 04022536916019 |