Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 781,00 zł | |
| 5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2730,00 zł 2047,50 zł |
Informacje o tej pozycji
781,00 zł
Quality Level
product line
EMPLURA®
assay
≥95.0% (alkalimetric)
form
solid
potency
2462 mg/kg LD50, oral (Rat)
ign. residue
≤0.05% (as sulfate)
pH
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
210 °C/15.0 hPa
mp
169 °C
solubility
1920 g/L
density
1.72 g/cm3 at 20 °C
bulk density
600‑700 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, phosphate (PO43-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Fe: ≤0.0005%, Mg: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H4].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/NO3.H3N/c2-1(3)4;/h;1H3/q-1;/p+1
InChI key
DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O
Application
- Synteza niektórych pochodnych 1,8-diokso-okta-hydro ksantenu i 9-arylo-heksahydro akrydyno-1,8-dionu z wykorzystaniem zeolitu NaY ze zmienioną zawartością jonów metali jako katalizatora heterogenicznego...: W artykule omówiono syntezę pochodnych przy użyciu zeolitu NaY ze zmienionym jonem metalu jako katalizatora. Badanie zapewnia wgląd w rolę azotanu amonu w procesach katalitycznych (Niasar i Moradian, 2024).
- Wpływ przepływu roztworu i pola elektrycznego na jednorodność nanoprętów ZnO osadzanych metodą elektrodepozycji na dużą skalę...: Badania te analizują, w jaki sposób przepływ roztworu i pola elektryczne wpływają na jednorodność elektrodeponowanych nanoprętów ZnO, podkreślając zastosowanie azotanu amonu w procesie osadzania (Zhao et al., 2024).
- Opracowanie rozszczepialnego łącznika na bazie oksazolu dla peptydów..: Badania te koncentrują się na opracowaniu rozszczepialnego łącznika peptydów na bazie oksazolu, wykorzystującego azotan amonu w procesie syntezy (Taggart et al., 2024).
Analysis Note
Tożsamość: pozytywny wynik testu
Chlorek (Cl): ≤ 0,002 %
Fosforan (PO₄): ≤ 0,0005 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0.01 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,001 %
Ca (wapń): ≤ 0,005 %
Fe (żelazo): ≤ 0,0005 %
Mg (magnez): ≤ 0,001 %
Pozostałość po spaleniu (jako siarczan): ≤ 0,05 %
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form powder, crystals or granules |
| assay ≥95.0% (alkalimetric) | assay ≥99.5% | assay ≥95.0% (alkalimetric) | assay ≥98% |
| solubility 1920 g/L | solubility H2O: 1 M, clear, colorless | solubility 1920 g/L | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| cation traces Ca: ≤0.005%, Mg: ≤0.001%, Fe: ≤0.0005%, heavy metals (as Pb): ≤0.001% | cation traces Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005% | cation traces Ca: ≤0.003%, Fe: ≤0.0002%, % (heavy metals (ACS) ≤ 0.0005%) | cation traces Fe: ≤2 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm |
| density 1.72 g/cm3 at 20 °C | density - | density 1.72 g/cm3 at 20 °C | density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azotan amonu
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Klasa składowania
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
wgk
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
6484-52-2
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1011875000 | 04022536017501 |
| 1011871000 | 04022536017495 |