Przejdź do
07-862
Przeciwciało anty-fosfo-PDGFRα (Tyr754)
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
CD140A, MGC74795, PDGFR2, receptor płytkowego czynnika wzrostu, alfa
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1680,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, human
Application:
WB
Citations:
1
1680,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr754)
Gene Information
human ... PDGFRA(5156)
General description
170-185 kDA
Poprzednio przypisany identyfikator białka Q9UD28 został połączony z P16234. Pełne informacje można znaleźć w bazie danych UniProt.
Immunogen
Peptyd odpowiadający regionowi aminokwasowemu obejmującemu ludzki fosfo-PDGFRα (Tyr754).
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Czynniki wzrostu i receptory
To przeciwciało anty-fosfo-PDGFRα (Tyr754) zostało zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania fosfo-PDGFRα (Tyr754).
Biochem/physiol Actions
Ludzki i mysi PDGFRα, który jest fosforylowany odpowiednio na tyrozynie 754 i 762. Przewiduje się, że szczur reaguje na podstawie homologii sekwencji.
Przewidywana reakcja krzyżowa ze szczurem na podstawie 100% podobieństwa sekwencji, ale nie została przetestowana.
Physical form
100 μl króliczej poliklonalnej IgG oczyszczonej metodą powinowactwa w buforze (PBS (bez Mg2+ i Ca2+), pH 7,4, zawierającym 1,0 mg/ml BSA (IgG, bez proteaz) i 0,05% azydku sodu).
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
2 lata w temperaturze -80°C.
Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -80°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
07-86107-27607-1436
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human, mouse
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
Gene Information
human ... PDGFRA(5156)
Gene Information
human ... PDGFRA(5156)
Gene Information
human ... PDGFRA(5156)
Gene Information
human ... PDGFA(5154)
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), neutralization: suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Regulation of platelet-derived growth factor receptor function by integrin-associated cell surface transglutaminase.
Zemskov, EA; Loukinova, E; Mikhailenko, I; Coleman, RA; Strickland, DK; Belkin, AM
The Journal of Biological Chemistry null
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
07-86204053252474422