Merck
07-276
Przeciwciało anty-PDGFRα
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Anty-CD140A, Anty-PDGFR-2, Anty-PDGFR2
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
19
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
packaging
antibody small pack of 25 μL
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PDGFRA(5156)
General description
150/170 kDa (dublet)
Receptor płytkopochodnego czynnika wzrostu (PDGF Receptor) jest przezbłonową glikoproteiną o masie 170-185 kDa, która ulega homo- lub heterodimeryzacji w kompleksy podjednostek alfa i beta po związaniu ligandu, w zależności od wiążącej izoformy PDGF (PDGF AA, BB lub AB). Fosforylacja reszt tyrozynowych w aktywowanym receptorze może kontrolować wiele zdarzeń sygnalizacyjnych, takich jak reorganizacja aktyny, transkrypcja, wzrost komórek, migracja i różnicowanie, a także prowadzić do aktywacji szlaku Ras, Raf i ERK 1 i 2.
Immunogen
peptyd odpowiadający aminokwasom 1035-1053 (C-GKRNRHSSQTSEESAIETG) ludzkiego receptora PDGF α
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Czynniki wzrostu i receptory
Wykrywaj PDGFRα za pomocą tego przeciwciała anty-PDGFRα zatwierdzonego do stosowania w IP i WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje receptor PDGF alfa.
Physical form
Białko A Oczyszczona immunoglobulina w 0,14 M Tris-glicynie, pH 7,4, 0,105 M NaCl, 0,035% azydku sodu jako środek konserwujący.
Oczyszczone metodą immunopowinowactwa
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na wydajność produktu.
Analysis Note
Kontrola
Komórki HeLa, ekstrakty z komórek 3T3/NIH lub HepG2, ludzka tkanka mózgowa
routinely evaluated by immunoblot on 3T3/NIH cell lysate
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Ugurel et al.
British journal of cancer, 92(8), 1398-1405 (2005-04-23)
This two-centre phase-II trial aimed at investigating the efficacy of imatinib in metastasised melanoma patients in correlation to the tumour expression profile of the imatinib targets c-kit and platelet-derived growth factor receptor (PDGF-R). The primary study end point was objective
K J Kurppa et al.
Oncogene, 35(10), 1283-1291 (2015-06-09)
Recent efforts to comprehensively characterize the mutational landscape of non-small cell lung cancer have identified frequent mutations in the receptor tyrosine kinase ERBB4. However, the significance of mutated ERBB4 in non-small cell lung cancer remains elusive. Here, we have functionally
PDGF- and insulin/IGF-1-specific distinct modes of class IA PI 3-kinase activation in normal rat retinas and RGC-5 retinal ganglion cells.
Biswas, SK; Zhao, Y; Nagalingam, A; Gardner, TW; Sandirasegarane, L
Investigative Ophthalmology & Visual Science null
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
07-276-25UL04054839342486