Kluczowe dokumenty
07-861
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-PDGFRα (Tyr742) Antibody
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
CD140A, MGC74795, PDGFR2, platelet-derived growth factor receptor alpha
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse, human
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr742)
informacje o genach
human ... PDGFRA(5156)
Opis ogólny
The previously assigned protein identifier Q9UD28 has been merged into P16234. Full details can be found on the UniProt database.
Specyficzność
Predicted to cross-react with rat based on 100% sequence similarity, but has not been tested.
Recognizes human phospho-PDGFRα (Tyr742). Mouse PDGFRα that is phosphorylated on Tyrosine 742. Rat is predicted to react based on sequence homology.
Immunogen
Peptide corresponding to amino acid region encompassing the human phospho-PDGFRα (Tyr742).
Zastosowanie
Anti-phospho-PDGFRα (Tyr742) Antibody is an antibody against phospho-PDGFRα (Tyr742) for use in WB.
Jakość
Routinely evaluated by immunoblot.
Opis wartości docelowych
170-185 kDA
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Markus Zilker et al.
Drug testing and analysis, 11(7), 1065-1075 (2019-03-27)
For assurance of the quality of active pharmaceutical ingredients (APIs) used for manufacturing medicines, the analytical requirements of the European Pharmacopoeia serve as a guideline and have a binding character. Within a particular timeframe, an API is considered to comply