Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 μg | Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 773,00 zł | |
| 100 μg | Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
773,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026Szczegóły
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, human, mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... AKT1(207)
General description
Immunogen
Application
Sygnalizacja
Sygnalizacja PI3K, Akt i mTOR
4 µg poprzedniej partii immunoprecypitowało aktywny Akt z 1 mg komórek HEK293 stymulowanych IGF-1.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-301, niestymulowany lizat komórek A431. Dodać 2,5 µl 2-merkaptoetanolu/100 µl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 µg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of this antibody detected Akt in RIPA lysates from human A431 carcinoma cells.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate - |
| clone polyclonal | clone AW114, monoclonal | clone polyclonal | clone NL50, monoclonal |
| antibody form purified antibody | antibody form culture supernatant | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified antibody |
| species reactivity rat, human, mouse | species reactivity rat, human, mouse | species reactivity mouse, canine | species reactivity human, bovine, mouse, rabbit, chicken |
| technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable | technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable | technique(s) immunohistochemistry: suitable (paraffin) | technique(s) ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Produkty
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 07-416-25UG | 04054839337321 |