Merck
04-771
Przeciwciało anty-Akt2/PKBβ, klon AW114, królicze monoklonalne
clone AW114, from rabbit
Synonim(y):
Kinaza AKT2, wirus grasiczaka mysiego (v-akt) homolog-2, PKB beta, kinaza białkowa Akt-2, kinaza białkowa B, beta, kinaza białkowa rac beta, v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 2
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
AW114, monoclonal
Application:
IP, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
AW114, monoclonal
species reactivity
rat, human, mouse
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... AKT2(208)
General description
Akt jest głównym znanym efektorem szlaku kinazy PI3. Generacja PIP3 skutkuje aktywacją PDK1, która fosforyluje Akt na Thr308, oraz innego kompleksu kinazowego, uważanego za kompleks mTORC2 (lub prawdopodobnie kinazę pośrednią łączącą te dwie), który fosforyluje Akt na Ser473. Te fosforylacje addytywnie aktywują aktywność kinazy Akt Ser/Thr, a zastosowanie przeciwciał specyficznych dla stanu fosforylacji skierowanych przeciwko jednemu z tych miejsc może sugerować aktywację Akt. Aktywacja Akt może być mierzona bezpośrednio przez immunoprecypitację, a następnie fosforylację znanego substratu za pomocą znakowanego radioaktywnie ATP. Wykazano, że Akt fosforyluje ponad 70 substratów, w tym TSC1 i 2 w szlaku mTOR, Bad na Ser136, GSK3 (który jest inaktywowany przez tę fosforylację) i rodzinę czynników transkrypcyjnych FoxO (PRAS40, AS160).
~60 kDa
Immunogen
Epitop: a.a. 455-469
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH (CRYDSLGSLELDQRTH) odpowiadający aminokwasom 455-469 ludzkiego Akt2/PKBβ, z N-końcową cysteiną dodaną do celów koniugacji.
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja PI3K, Akt i mTOR
Przeciwciało anty-Akt2/PKBβ, klon AW114 wykrywa poziom Akt2/PKBβ i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB i IP.
Biochem/physiol Actions
Przewidywana reakcja krzyżowa z myszą.
Rozpoznaje Akt2/PKBβ, Mr ~60 kDa.
Physical form
Format: Oczyszczony
Supernatant hodowli zawierający 0,05% azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20ºC od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek L6
Western Blot Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Akt2/PKBβ in HepG2 lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-406
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
04-77104053252589157