Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1820,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
NL50, monoclonal
species reactivity
human, bovine, mouse, rabbit, chicken
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr308)
Gene Information
bovine ... Akt1(280991)
human ... AKT1(207)
General description
Immunogen
Application
Ta partia wykryła Akt po fosforylacji na Thr308 w rozcieńczeniu 1:1000 w lizatach NIH/3T3 traktowanych PDGF za pomocą SDS-PAGE i przeniesionych na PVDF (Immobilon-P).
Sygnalizacja
Sygnalizacja PI3K, Akt i mTOR
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information bovine ... Akt1(280991) | Gene Information bovine ... Akt1(280991) | Gene Information human ... AKT1(207) | Gene Information human ... AKT1(207) |
| clone NL50, monoclonal | clone polyclonal | clone 6F5, monoclonal | clone polyclonal |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit |
| species reactivity human, bovine, mouse, rabbit, chicken | species reactivity mouse, canine | species reactivity rat, mouse, vertebrates, human | species reactivity rat, human, mouse |
| antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 05-802R | 04053252279522 |