Merck
07-1398
Przeciwciało anty-fosfo-Akt (Thr308)
from rabbit
Synonim(y):
Kinaza białkowa B, kinaza serynowo-treoninowa RAC-alfa, homolog onkogenu wirusa grasiczaka mysiego (v-akt) 1, kinaza białkowa rac alfa, homolog onkogenu wirusa grasiczaka mysiego v-akt 1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, canine
Application:
IHC
Citations:
4
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, canine
species reactivity (predicted by homology)
Xenopus (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), dog (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
isotype
IgG
suitability
not suitable for Western blot
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr308)
Gene Information
bovine ... Akt1(280991)
human ... AKT1(207)
rat ... Akt1S1(292887)
General description
Akt/PKB jest kinazą Ser/Thr i głównym znanym efektorem szlaku kinazy PI3. Jest zaangażowana w wiele szlaków sygnałowych, które odnoszą się do wielu procesów biologicznych, w tym metabolizmu, apoptozy, kontroli cyklu komórkowego, angiogenezy, różnicowania oraz wzrostu i proliferacji komórek. U ssaków występują trzy izoformy Akt (Akt1/PKCα, Akt2/PKBβ i Akt3/PKBγ). Wykazują one wysoki stopień homologii, ale różnią się nieznacznie lokalizacją regulacyjnych miejsc fosforylacji. Akt1 jest dominującą izoformą, która znajduje się w większości tkanek i uważa się, że odgrywa dominującą rolę we wzroście, przeżyciu, rozwoju embrionalnym i różnicowaniu adipocytów. Akt2 jest skorelowany z regulacją homeostazy glukozy i jest dominującą izoformą wyrażaną w tkankach reagujących na insulinę. Akt3 występuje obficie w tkance mózgowej. Każda izoforma Akt składa się z trzech funkcjonalnie różnych regionów: N-końcowej domeny Pleckstrin Homology (PH), która zapewnia moduł wiążący lipidy, centralnej domeny katalitycznej zawierającej Thr308 i C-końcowego motywu hydrofobowego zawierającego Ser473. Aktywacja AKT zależy od podwójnego mechanizmu regulacyjnego, który wymaga zarówno jej translokacji do błony plazmatycznej, jak i podwójnej fosforylacji na Thr308 i Ser473 odpowiednio przez PDK1 i kompleks TORC2.
60 kDa
Immunogen
Epitop: Thr308 (domena katalityczna)
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH zawierający sekwencję Thr308 i otaczające aminokwasy ludzkiego, mysiego, szczurzego, bydlęcego i kurzego Akt1. Ludzki i mysi Akt2 dzieli 11/12 aminokwasów, a szczurzy Akt3 dzieli 10/12 aminokwasów z sekwencją immunogenu peptydowego.
Application
To przeciwciało anty-fosfo-Akt (Thr308) zostało zatwierdzone do stosowania w IH(P) do wykrywania fosfo-Akt (Thr308).
Tylko immunohistochemia
Analiza Western Blot:
Nie zalecane dla WB, ponieważ daje wiele pasm. Należy odnieść się do 05-802R
Physical form
Antygen oczyszczony z powinowactwa zarówno do fosforylowanych, jak i niefosforylowanych peptydów Akt (Thr308).
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór.
Analysis Note
Immunohistochemistry Analysis:
Antibody diluted to 1:500, IHC-Select Detection with HRP-DAB.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
07-139804053252408441