Przejdź do
07-360
Przeciwciało przeciwko acetylo-histonie H3 (Lys27)
serum, Upstate®
Synonim(y):
H3K27Ac, histon H3 (acetyl K27)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2510,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, vertebrates, Saccharomyces cerevisiae
Application:
ChIP, DB, WB
Citations:
178
2510,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, vertebrates, Saccharomyces cerevisiae
species reactivity (predicted by homology)
yeast (based on 100% sequence homology)
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
acetylation (Lys27)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
General description
17 kDa
Histon H3 (UniProt: P61830) jest kodowany przez gen HHT1 (znany również jako YBR010W, YBR0201, HHT2, SIN2, YNL031C, N2749) (Gene ID: 852295) u drożdży. Histon H3 jest podstawowym składnikiem nukleosomu. Nukleosomy owijają i zagęszczają DNA w chromatynę, ograniczając dostępność DNA do maszyn komórkowych, które wymagają DNA jako matrycy. Histon H3 może ulegać różnym modyfikacjom potranslacyjnym, które aktywują lub hamują ekspresję genów. Histon H3 może ulegać mono-, di- lub trimetylacji. Wykazano, że trimetylowany H3K27 jest ściśle związany z nieaktywnymi promotorami genów, a monometylowany H3K27 jest związany z aktywnymi promotorami. Dimetylowany H3K27 ma wzór dystrybucji podobny do H3K27. Histon H3 może również ulegać acetylacji przy Lys9, 14, 18, 23, 27 i 56. Acetylacja histonu H3 prowadzi do aktywacji transkrypcji. Acetylacja histonów definiuje otwartość chromatyny, ponieważ acetylowane histony nie mogą być tak dobrze upakowane jak histony deacetylowane. H3K27ac jest ważnym znacznikiem enhancera, który może rozróżniać aktywne i nieaktywne elementy enhancera, a proksymalne geny enhancera, które nie są wzbogacone w H3K27ac, wykazują niższy poziom ekspresji w porównaniu z przeciętnym proksymalnym genem enhancera. Wykazano, że ilość H3K27ac stopniowo spada od najwcześniejszego stadium przedjądrowego do stadium 8-komórkowego, co odpowiada głównej aktywacji genomu embrionalnego (EGA), po której następuje ponowna acetylacja H3K27 od stadium moruli, towarzysząca pierwszej specyfikacji linii komórkowej w zarodkach IVF. U Drosophila, H3K27ac jest obecny na wysokim poziomie we wczesnych zarodkach i spada po 4 godzinach wraz ze wzrostem poziomu trimetylowanego H3K27. (Ref.: Creyghton, MP et al. ( ). Proc. Natl. Acad. Sci. USA 107(50); 21931-21936; Tie, F et al (2009). Dvelopment 136 (18); 3131-3141).
Immunogen
Epitop: Lys27
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 11 aminokwasom z N-końcowego regionu ludzkiego histonu H3 acetylowanego na lizynie 27.
Application
Analiza ChIP-seq: Immunoprecypitację chromatyny przeprowadzono przy użyciu zestawu Magna ChIP HiSens (nr kat. 17-10460), 2 µl przeciwciała anty-acetylo-Histone H3 (Lys27) (nr kat. 07-360), 20 µl kulek Protein A/G i 1e6 usieciowanej chromatyny komórek HeLa, a następnie oczyszczono DNA przy użyciu kulek magnetycznych. Biblioteki zostały przygotowane z próbek Input i ChIP DNA przy użyciu standardowych protokołów z adapterami Illumina z kodem kreskowym i analizowane na instrumencie Illumina HiSeq. Ponad czternaście milionów odczytów z plików FastQ zmapowano za pomocą Bowtie (http://bowtie-bio.sourceforge.net/manual.shtml) po usunięciu tagów TagDust (http://genome.gsc.riken.jp/osc/english/dataresource/). Piki zostały zidentyfikowane przy użyciu MACS (http://luelab.dfci.harvard.edu/MACS/), z pikami i odczytami wizualizowanymi jako niestandardowa ścieżka w UCSC Genome Browser (http://genome.ucsc.edu) z plików BigWig i BED. Najwyższe 25% pików zidentyfikowanych w zbiorze danych 07-360 wykazało 96% pokrycie z pikami zidentyfikowanymi w ścieżce ENCODE H3K27Ac BROAD Histone dla HeLa S3.
Anti-acetyl-Histone H3 (Lys27) Antibody to królicze przeciwciało poliklonalne do wykrywania histonu H3 acetylowanego na lizynie 27. Znane również jako Anti-H3K27ac, to przeciwciało zostało opublikowane w recenzowanych czasopismach i jest specyficzne zweryfikowane przez dot blot (DB) i zwalidowane w ChIP, ChIP-seq, WB, DB, Mplex.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje histon H3 acetylowany na lizynie 27.
Physical form
Królicza surowica poliklonalna z 0,05% azydkiem sodu i 30% glicerolem.
Nieoczyszczony
Preparation Note
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem korka.
Analysis Note
Kontrola
Białka ekstrahowane kwasem z komórek HeLa traktowanych maślanem sodu
Evaluated by Western Blotting in acid extract of HeLa cells treated with 5 mM sodium butyrate.
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected acetyl-Histone H3 (Lys27) in acid extract of HeLa cells treated with 5 mM sodium butyrate.cells
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
07-44807-35507-360-S
species reactivity
human, vertebrates, Saccharomyces cerevisiae
species reactivity
human, vertebrates
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, human, vertebrates
species reactivity
vertebrates, Saccharomyces cerevisiae, human
antibody form
serum
antibody form
purified antibody
antibody form
serum
antibody form
serum
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), western blot: suitable, dot blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable, dot blot: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, western blot: suitable
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Cancer is a complex disease manifestation. At its core, it remains a disease of abnormal cellular proliferation and inappropriate gene expression. In the early days, carcinogenesis was viewed simply as resulting from a collection of genetic mutations that altered the gene expression of key oncogenic genes or tumor suppressor genes leading to uncontrolled growth and disease (Virani, S et al 2012). Today, however, research is showing that carcinogenesis results from the successive accumulation of heritable genetic and epigenetic changes. Moreover, the success in how we predict, treat and overcome cancer will likely involve not only understanding the consequences of direct genetic changes that can cause cancer, but also how the epigenetic and environmental changes cause cancer (Johnson C et al 2015; Waldmann T et al 2013). Epigenetics is the study of heritable gene expression as it relates to changes in DNA structure that are not tied to changes in DNA sequence but, instead, are tied to how the nucleic acid material is read or processed via the myriad of protein-protein, protein-nucleic acid, and nucleic acid-nucleic acid interactions that ultimately manifest themselves into a specific expression phenotype (Ngai SC et al 2012, Johnson C et al 2015). This review will discuss some of the principal aspects of epigenetic research and how they relate to our current understanding of carcinogenesis. Because epigenetics affects phenotype and changes in epigenetics are thought to be key to environmental adaptability and thus may in fact be reversed or manipulated, understanding the integration of experimental and epidemiologic science surrounding cancer and its many manifestations should lead to more effective cancer prognostics as well as treatments (Virani S et al 2012).
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
07-36004053252620515