Przejdź do
07-355
Przeciwciało przeciwko acetylo-histonie H3 (Lys23)
serum, Upstate®
Synonim(y):
H3K23Ac, histon H3 (acetyl K23)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2560,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
Saccharomyces cerevisiae, human, vertebrates
Application:
ChIP, DB, WB
Citations:
73
2560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB06599
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, human, vertebrates
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, dot blot: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
acetylation (Lys23)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
General description
Histon H3 jest jednym z pięciu głównych białek histonowych zaangażowanych w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Wyposażony w główną domenę kulistą i długi N-końcowy ogon, H3 jest zaangażowany w strukturę nukleosomów struktury "koralików na sznurku".
N-końcowy ogon histonu H3 wystaje z kulistego rdzenia nukleosomu i może podlegać kilku różnym rodzajom modyfikacji epigenetycznych, które wpływają na procesy komórkowe. Modyfikacje te obejmują kowalencyjne przyłączanie grup metylowych lub acetylowych do aminokwasów lizyny i argininy oraz fosforylację seryny lub treoniny.
17kDa
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z owalbuminą (KQLASAcKAARK-C) odpowiadający aminokwasom 18-27 drożdżowego histonu H3 acetylowanego na lizynie 23 z C-końcową cysteiną dodaną do celów koniugacji.
Application
Immunoprecypitacja chromatyny:
Reprezentatywne dane partii.
Sonikowaną chromatynę przygotowaną z komórek HeLa (1 X 10E6 równoważników komórek na IP) poddano immunoprecypitacji chromatyny przy użyciu 2 µL normalnej surowicy króliczej lub 2 µL anty-acetylo-histonu H3 (Lys23) i zestawu Magna ChIP A (nr kat. 17-610). Pomyślna immunoprecypitacja fragmentów DNA związanych z acetylo-Histonem H3 (Lys23) została zweryfikowana za pomocą qPCR przy użyciu starterów kontrolnych specyficznych dla ludzkiego regionu promotora GAPDH jako locus dodatniego i starterów MyoD jako locus ujemnego. Dane przedstawiono jako procentowy wkład każdej próbki IP w stosunku do chromatyny wejściowej dla każdego amplikonu i próbki ChIP, jak wskazano.
Szczegółowe informacje dotyczące eksperymentu można znaleźć w protokole EZ-Magna ChIP A (nr kat. 17-408) lub EZ-ChIP (nr kat. 17-371).
Analiza Western Blot:
Reprezentatywne dane partii.
Ekstrakty kwasowe z komórek HeLa poddanych działaniu maślanu sodu (Lane 1, nr kat. 17-305) i rekombinowany histon H3 (Lane 2, nr kat. 14-494) poddano sondowaniu anty-acetylo-histonem H3 (Lys23) (rozcieńczenie 1:100 000).
Strzałka wskazuje acetylo-histon H3 (~17 kDa)
Dot Blot:
Reprezentatywne dane partii.
40 ng i 4 ng peptydów histonowych z różnymi modyfikacjami (patrz tabela 1) przeniesiono na membranę PVDF i sondowano przeciwciałem anty-acetylo-histonowym H3 (Lys23) (rozcieńczenie 1:2000). Białka wizualizowano przy użyciu koziej anty-króliczej IgG sprzężonej z HRP i systemu detekcji chemiluminescencji. Pokazano obraz z 60-sekundowej ekspozycji.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Użyj przeciwciała anty-acetylo-histonowego H3 (Lys23) (królicze przeciwciało poliklonalne) zwalidowanego w ChIP, WB w celu wykrycia acetylo-histonu H3 (Lys23) znanego również jako H3K23Ac, Histon H3 (acetyl K23).
Biochem/physiol Actions
Histon H3 acetylowany na lizynie 23. Nie rozpoznaje nieacetylowanego rekombinowanego histonu H3.
Physical form
Antiserum
Królicza surowica odpornościowa zawierająca 0,05% azydku sodu i 30% glicerolu
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
Kontrola
Ekstrakty kwasów z komórek HeLa poddanych działaniu maślanu sodu
routinely evaluated by immunoblot on acid extracts from sodium butyrate treated HeLa cells
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
07-355-S06-94207-352
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, human, vertebrates
species reactivity
human, yeast, Saccharomyces cerevisiae
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
human, Saccharomyces cerevisiae, yeast, vertebrates
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
serum
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable, dot blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable, dot blot: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, flow cytometry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), multiplexing: suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Cancer is a complex disease manifestation. At its core, it remains a disease of abnormal cellular proliferation and inappropriate gene expression. In the early days, carcinogenesis was viewed simply as resulting from a collection of genetic mutations that altered the gene expression of key oncogenic genes or tumor suppressor genes leading to uncontrolled growth and disease (Virani, S et al 2012). Today, however, research is showing that carcinogenesis results from the successive accumulation of heritable genetic and epigenetic changes. Moreover, the success in how we predict, treat and overcome cancer will likely involve not only understanding the consequences of direct genetic changes that can cause cancer, but also how the epigenetic and environmental changes cause cancer (Johnson C et al 2015; Waldmann T et al 2013). Epigenetics is the study of heritable gene expression as it relates to changes in DNA structure that are not tied to changes in DNA sequence but, instead, are tied to how the nucleic acid material is read or processed via the myriad of protein-protein, protein-nucleic acid, and nucleic acid-nucleic acid interactions that ultimately manifest themselves into a specific expression phenotype (Ngai SC et al 2012, Johnson C et al 2015). This review will discuss some of the principal aspects of epigenetic research and how they relate to our current understanding of carcinogenesis. Because epigenetics affects phenotype and changes in epigenetics are thought to be key to environmental adaptability and thus may in fact be reversed or manipulated, understanding the integration of experimental and epidemiologic science surrounding cancer and its many manifestations should lead to more effective cancer prognostics as well as treatments (Virani S et al 2012).
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
07-35504053252287541