Przejdź do
07-360-S
Przeciwciało anty-acetylo-histonowe H3 (Lys27), rozmiar próbny
serum, Upstate®
Synonim(y):
H3K27Ac, histon H3 (acetyl K27)
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
vertebrates, Saccharomyces cerevisiae, human
Application:
ChIP, DB, WB
Citations:
2
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
vertebrates, Saccharomyces cerevisiae, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
acetylation (Lys27)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
General description
Histon H3 jest jednym z pięciu głównych białek histonowych zaangażowanych w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Wyposażony w główną domenę kulistą i długi N-końcowy ogon, H3 jest zaangażowany w strukturę nukleosomów struktury "koralików na sznurku".
N-końcowy ogon histonu H3 wystaje z kulistego rdzenia nukleosomu i może podlegać kilku różnym rodzajom modyfikacji epigenetycznych, które wpływają na procesy komórkowe. Modyfikacje te obejmują kowalencyjne przyłączanie grup metylowych lub acetylowych do aminokwasów lizyny i argininy oraz fosforylację seryny lub treoniny.
17 kDa
Immunogen
Epitop: Lys27
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji AR(acK)SA, w której acK odpowiada acetylo lizynie 27 drożdżowego histonu H3.
Application
Analiza ChIP-seq: Immunoprecypitację chromatyny przeprowadzono przy użyciu zestawu Magna ChIP HiSens (nr kat. 17-10460), 2 µl przeciwciała anty-acetylo-Histone H3 (Lys27) (nr kat. 07-360-S), 20 µl kulek Protein A/G i 1e6 usieciowanej chromatyny komórek HeLa, a następnie oczyszczono DNA przy użyciu kulek magnetycznych. Biblioteki zostały przygotowane z próbek Input i ChIP DNA przy użyciu standardowych protokołów z adapterami Illumina z kodem kreskowym i analizowane na instrumencie Illumina HiSeq. Ponad czternaście milionów odczytów z plików FastQ zmapowano za pomocą Bowtie (http://bowtie-bio.sourceforge.net/manual.shtml) po usunięciu tagów TagDust (http://genome.gsc.riken.jp/osc/english/dataresource/). Piki zostały zidentyfikowane przy użyciu MACS (http://luelab.dfci.harvard.edu/MACS/), z pikami i odczytami wizualizowanymi jako niestandardowa ścieżka w UCSC Genome Browser (http://genome.ucsc.edu) z plików BigWig i BED. Najwyższe 25% pików zidentyfikowanych w zbiorze danych 07-360 wykazało 96% pokrycie z pikami zidentyfikowanymi w ścieżce ENCODE H3K27Ac BROAD Histone dla HeLa S3.
Anti-acetyl-Histone H3 (Lys27) Antibody to królicze przeciwciało poliklonalne do wykrywania histonu H3 acetylowanego lizyną 27 (H3K27ac). To przeciwciało ma specyficzność zweryfikowaną metodą dot blot i zostało zwalidowane w ChIP, WB i Mplex.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje histon H3 acetylowany na lizynie 27.
Physical form
Immunoaffinity Oczyszczona immunoglobulina w 0,2M Tris-glicynie, pH 7,4, 0,15M NaCl, 0,05% azydku sodu i 5mg/ml BSA przed dodaniem glicerolu do 30%.
Nieoczyszczony
Preparation Note
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem korka.
Analysis Note
Kontrola
Białka ekstrahowane kwasem z komórek HeLa traktowanych maślanem sodu
routinely evaluated by immunoblot on acid extracts from sodium butyrate treated HeLa cells
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
07-355-S07-448-S06-942-S
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
species reactivity
vertebrates, Saccharomyces cerevisiae, human
species reactivity
human, yeast, Saccharomyces cerevisiae
species reactivity
human, vertebrates
species reactivity
human, eukaryotes, mouse, rat
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hazem E Hassan et al.
Epigenetics, 11(10), 740-749 (2016-09-03)
Curcumin and its analogs exhibited antileukemic activity either as single agent or in combination therapy. Dimethoxycurcumin (DMC) is a more metabolically stable curcumin analog that was shown to induce the expression of promoter-methylated genes without reversing DNA methylation. Accordingly, co-treatment
Lin Yu et al.
Heliyon, 10(4), e25725-e25725 (2024-02-23)
A super-enhancer (SE) is a huge cluster of multiple enhancers that control the key genes for cell identity and function. The rise of advanced chromatin immunoprecipitation sequencing (ChIP-seq) technology such as Cleavage Under Targets and Tagmentation (CUT&Tag) allows more SEs
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
07-360-S04053252929908