Przejdź do
07-2173
Przeciwciało anty-Stat3
from rabbit
Synonim(y):
Czynnik odpowiedzi ostrej fazy, białko wiążące DNA APRF, przetwornik sygnału i aktywator transkrypcji 3, przetwornik sygnału i aktywator transkrypcji 3, (czynnik odpowiedzi ostrej fazy)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1570,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
-
1570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, pig, human, mouse
species reactivity (predicted by homology)
primate (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... STAT3(6774)
General description
Białko to należy do rodziny białek STAT (Signal Transduction and Activators of Transcription). Białka te są utajonymi cytoplazmatycznymi czynnikami transkrypcyjnymi o podwójnej funkcji transdukcji sygnału i aktywacji transkrypcji. STAT są aktywowane przez fosforylację tyrozyny w odpowiedzi na różne ligandy, po czym ulegają translokacji do jądra komórkowego. Region N-końcowy jest wysoce homologiczny wśród białek STAT i otacza całkowicie konserwowaną resztę argininy. Białko Stat3 ulega ekspresji w większości typów komórek i jest aktywowane przez wiele cytokin i czynników wzrostu, w tym: IFN-a, IL-10, IL-6, IL-11, onM, LIF, CNTF, G-CSF, IL-12, IL-2, GH, EGF, PDGF i CSF-1. Stat3 nie jest aktywowany przez IFN beta. Jeden aktywny Stat3 przemieszcza się do jądra i wiąże się z DNA jako homodimer lub jako heterodimer ze Stat1. Czynniki transkrypcyjne związane ze Stat3 obejmują cJun i białko CREB (cyclic AMP responsive enhancer binding protein). Stat3 oddziałuje z APRE (element odpowiedzi ostrej fazy) i SIE (element indukowalny c-sis). Białka te są utajonymi cytoplazmatycznymi czynnikami transkrypcyjnymi o podwójnej funkcji transdukcji sygnału i aktywacji transkrypcji. STAT są aktywowane przez fosforylację tyrozyny w odpowiedzi na różne ligandy, po czym ulegają translokacji do jądra komórkowego. Region N-końcowy jest wysoce homologiczny wśród białek STAT i otacza całkowicie konserwowaną resztę argininy.
Zaobserwowano ~ 88 kDa.
Immunogen
Epitop: W pobliżu C-końca
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu STAT3 w pobliżu C-końca.
Application
Analiza Western Blot (SNAP ID): 5 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło STAT3 na 10 µg lizatu komórek HeLa.
Analiza immunoprecypitacji: 10 µg z reprezentatywnej partii immunoprecypitowało STAT3 z 500 µg lizatu HeLa RIPA.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Użyj przeciwciała Anti-Stat3 (królicze przeciwciało poliklonalne) zatwierdzonego w WB, IP do wykrywania Stat3 znanego również jako czynnik odpowiedzi fazy ostrej, białko wiążące DNA APRF, transduktor sygnału i aktywator transkrypcji 3.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje STAT3 w pobliżu C-końca.
Physical form
Białko A
Format: Oczyszczony
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HeLa
Evaluated by Western Blot in HeLa cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected STAT3 on 10 µg of HeLa cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: AB3162
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
06-59605-107807-1347
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
species reactivity
rat, pig, human, mouse
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
mouse, human
species reactivity
pig, human
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
18F7.1, monoclonal
clone
polyclonal
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable, electrophoretic mobility shift assay: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-Stat3
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Pathways and Biomarkers of JAK/STAT Signaling
The Janus kinase (JAK)/signal transducers and activators of transcription (STAT) signaling pathway plays an important role in cell proliferation, cell differentiation, cell migration, and cell death. It is the principal signaling mechanism for a variety of cytokines and growth factors. Constitutive activation or dysregulation of JAK/STAT signaling can result in inflammatory disease, erythrocytosis, gigantism, and leukemia.