Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 200 μg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1870,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1870,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, electrophoretic mobility shift assay: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... STAT3(6774)
mouse ... Stat3(20848)
General description
Immunogen
Application
4 μg poprzedniej partii immunoprecypitowało STAT3 z 500 μg lizatu RIPA A431 stymulowanego EGF.
Test przesunięcia żelu:
Niezależne laboratorium zgłosiło, że to przeciwciało powoduje supershift.
Immunocytochemia:
10 μg/ml poprzedniej partii tego przeciwciała wykazało pozytywne barwienie immunologiczne dla STAT3 w komórkach A431 utrwalonych 95% etanolem, 5% kwasem octowym.
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Czynniki transkrypcyjne
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Zalecenia dotyczące postępowania: Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-302, lizat komórek A431 stymulowany przez EGF. Dodać 2,5 µl 2-merkaptoetanolu/100 µl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 µg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this lot detected STAT3 in RIPA lysates from EGF stimulated human A431 cells and previously from mouse WEHI and rat L6.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate - |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form - | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| species reactivity mouse, human, rat | species reactivity rat, pig, human, mouse | species reactivity mouse, human | species reactivity canine, human, mouse |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone 18F7.1, monoclonal | clone 9E12, monoclonal |
| technique(s) ChIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, electrophoretic mobility shift assay: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable | technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable | technique(s) immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-STAT3
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
The Janus kinase (JAK)/signal transducers and activators of transcription (STAT) signaling pathway plays an important role in cell proliferation, cell differentiation, cell migration, and cell death. It is the principal signaling mechanism for a variety of cytokines and growth factors. Constitutive activation or dysregulation of JAK/STAT signaling can result in inflammatory disease, erythrocytosis, gigantism, and leukemia.