Kluczowe dokumenty
07-1347
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-STAT3 (Tyr68)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Transduktor sygnału i aktywator transkrypcji 3, czynnik odpowiedzi fazy ostrej
Wybierz wielkość
100 μG
1470,00 zł
1470,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 maja 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1470,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1470,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 maja 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
pig, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
bovine (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr68)
informacje o genach
human ... STAT3(6774)
Opis ogólny
Białko to należy do rodziny białek STAT (Signal Transduction and Activators of Transcription). Białka te są utajonymi cytoplazmatycznymi czynnikami transkrypcyjnymi o podwójnej funkcji transdukcji sygnału i aktywacji transkrypcji. STAT są aktywowane przez fosforylację tyrozyny w odpowiedzi na różne ligandy, po czym ulegają translokacji do jądra komórkowego. Region N-końcowy jest wysoce homologiczny wśród białek STAT i otacza całkowicie konserwowaną resztę argininy. Białko Stat3 ulega ekspresji w większości typów komórek i jest aktywowane przez wiele cytokin i czynników wzrostu, w tym: IFN-a, IL-10, IL-6, IL-11, onM, LIF, CNTF, G-CSF, IL-12, IL-2, GH, EGF, PDGF i CSF-1. Stat3 nie jest aktywowany przez IFN beta. Jeden aktywny Stat3 przemieszcza się do jądra i wiąże się z DNA jako homodimer lub jako heterodimer ze Stat1. Czynniki transkrypcyjne związane ze Stat3 obejmują cJun i białko CREB (cyclic AMP responsive enhancer binding protein). Stat3 oddziałuje z APRE (element odpowiedzi ostrej fazy) i SIE (element indukowalny c-sis).
Specyficzność
To przeciwciało rozpoznaje STAT3 fosforylowany przy Tyr68.
Immunogen
Epitop: Fosforylowany Tyr68
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu STAT3 fosforylowanemu przy Tyr68.
Zastosowanie
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Wykrywaj fosfo-STAT3 (Tyr68) za pomocą tego przeciwciała anty-fosfo-STAT3 (Tyr68) zatwierdzonego do stosowania w WB.
Jakość
Evaluated by Western Blot in PMA treated and untreated MOLT4 cell lysates.
Western Blot Analysis: 5 µg/mL of this antibody detected STAT3 on 10 µg of PMA treated and untreated MOLT4 cell lysates.
Opis wartości docelowych
~75 kDa obserwowane
Postać fizyczna
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Powinowactwo do antygenu
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizaty komórek MOLT4 poddane i niepoddane działaniu PMA
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1