Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
18F7.1, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
18F7.1, monoclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... STAT3(6774)
mouse ... Stat3(20848)
General description
Białka STAT (Signal Transduction and Activators of Transcription) są utajonymi cytoplazmatycznymi czynnikami transkrypcyjnymi, które pełnią podwójną funkcję transdukcji sygnału i aktywacji transkrypcji. STAT są aktywowane przez fosforylację tyrozyny w odpowiedzi na różne ligandy, po czym ulegają translokacji do jądra komórkowego. Region N-końcowy jest wysoce homologiczny wśród białek STAT i otacza całkowicie konserwowaną resztę argininy. Białka STAT są częścią szlaku sygnałowego JAK-STAT - głównego szlaku układu odpornościowego. Wszystkie cytokiny przekazują krytyczne sygnały za pośrednictwem tego szlaku. Wykazano, że STAT3 jest aktywowany przez IFN alfa, ale nie IFN beta. Czynniki transkrypcyjne związane z STAT3 to c-Jun i białko CREB (cyclic AMP responsive enhancer binding protein). Usunięcie genu STAT3 u myszy typu knock-out było śmiertelne na wczesnym etapie embrionalnym.
~88 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: Nieznany
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu STAT3.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło STAT3 w komórkach HeLa i A431.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Czynniki transkrypcyjne
Użyj przeciwciała anty-STAT3, klon 18F7.1 (mysie przeciwciało monoklonalne) zatwierdzonego w WB, ICC do wykrywania STAT3 znanego również jako czynnik odpowiedzi ostrej fazy, białko wiążące DNA APRF, transduktor sygnału i aktywator transkrypcji 3.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4, 150 mM NaCl) z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczone białko G
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HeLa
Lizat komórek HeLa
Evaluated by Western Blot in HeLa cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected STAT3 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected STAT3 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-1014
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c