Przejdź do
06-756
Przeciwciało anty-Frizzled 5
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Fz5, Fzd5
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 μg
Przewidywany termin wysyłki20 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1680,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
22
1680,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 kwietnia 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FZD5(7855)
General description
Frizzled 5 (62kDa)
Rodzina Wnt składa się z ligandów zaangażowanych w determinację losów komórek, organogenezę i onkogenezę. Uważa się, że sygnał Wnt jest przekazywany sekwencyjnie przez homolog rodziny receptorów frizzled do GSK-3 (disheveled), β- i γ-kateniny, a na końcu do członków rodziny Tcf/Lef-1 czynników transkrypcyjnych HMG box. Uważa się, że Frizzled 5 funkcjonuje jako receptor dla ligandu Wnt5a.
Immunogen
Epitop: C-Terminus
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH pochodzący z aminokwasów 564-585 ludzkiego Frizzled 5 (CTGRTPPGPAATYHKQVSLSHV).
Application
Anti-Frizzled 5 Antibody to przeciwciało przeciwko Frizzled 5 do stosowania w WB.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja rozwojowa
GPCR, cAMP/cGMP i sygnalizacja wapniowa
Biochem/physiol Actions
Frizzled 5 (aka Fz5 lub Fzd5)
Physical form
Chromatografia białka A
Format: Oczyszczony
Oczyszczone przeciwciało w PBS z 0,05% azydkiem sodu i 30% glicerolem
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Lizaty z wątroby myszy, C2C12, Jurkat i HUVEC
Routinely evaluated by immunoblot on lysates from mouse liver, C2C12, Jurkat or HUVEC cells
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
06-1063ABS149109-162
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse, rat
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Gene Information
human ... FZD5(7855)
Gene Information
human ... FZD7(8324)
Gene Information
human ... FZD2(2535)
Gene Information
human ... WNT3A(89780)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wnt/beta-catenin signaling pathway as a novel cancer drug target.
Luu, Hue H, et al.
Current Cancer Drug Targets, 4, 653-671 (2004)
Norrin and frizzled; a new vein for the eye.
Niehrs, Christof
Developmental Cell, 6, 453-454 (2004)
X He et al.
Science (New York, N.Y.), 275(5306), 1652-1654 (1997-03-14)
In Xenopus laevis embryos, the Wingless/Wnt-1 subclass of Wnt molecules induces axis duplication, whereas the Wnt-5A subclass does not. This difference could be explained by distinct signal transduction pathways or by a lack of one or more Wnt-5A receptors during
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
06-75604053252404764