Wybierz wielkość
2350,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-Wnt3A, Upstate®, from rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Gene Information
human ... WNT3A(89780)
1 of 4
Ta pozycja | 06-756 | MABD168 | SAB1407542 |
|---|---|---|---|
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form ascites fluid | antibody form purified immunoglobulin |
| species reactivity human, mouse, rat | species reactivity rat, human, mouse | species reactivity human, mouse | species reactivity human |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone 10C8, monoclonal | clone polyclonal |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse |
| Gene Information human ... WNT3A(89780) | Gene Information human ... FZD5(7855) | Gene Information human ... WNT1(7471) | Gene Information human ... WNT4(54361) |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice |
Application
Sygnalizacja
Sygnalizacja rozwoju
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
General description
Immunogen
Other Notes
Physical form
Preparation Note
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór.
Analysis Note
Legal Information
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c