Przejdź do
ABS1491
Anti-Frizzled-2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Fz-2, hFz2, FzE2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 μL
Przewidywany termin wysyłki26 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
773,00 zł
100 μL
Przewidywany termin wysyłki30 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2060,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
773,00 zł
Przewidywany termin wysyłki26 czerwca 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
western blot: suitable
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FZD2(2535)
General description
Frizzled-2 (UniProt: Q14332; znany również jako Fz-2, hFz2, FzE2) jest kodowany przez gen FZD2 (Gene ID: 2535) u człowieka. Frizzled-2 jest wieloprzepustowym białkiem błonowym, które ulega szerokiej ekspresji w dorosłych tkankach. U płodu wyższe poziomy są wyrażane w mózgu, płucach i nerkach, a niższe poziomy obserwuje się w wątrobie. Frizzled służy jako receptor dla białek Wnt. Większość receptorów Frizzled jest sprzężona z kanonicznym szlakiem sygnałowym beta-kateniny, co prowadzi do aktywacji białek disheveled, hamowania kinazy GSK-3, jądrowej akumulacji beta-kateniny i aktywacji genów docelowych Wnt. W obecności Wnt aktywowany jest receptor Frizzled, który wraz z białkami związanymi z receptorem lipoprotein o niskiej gęstości (LRP) 5 i 6 stabilizuje beta-kateninę. Tworzenie kompleksu Wnt-Frizzled-LRP6, wraz z rekrutacją białka rusztowania Dishevelled (Dvl), powoduje fosforylację i aktywację LRP6 oraz rekrutację kompleksu Axin do receptorów. Prowadzi to do zahamowania fosforylacji beta-kateniny, w której pośredniczy Axin, co stabilizuje beta-kateninę. Frizzled-2 jest syntetyzowany z peptydem sygnałowym (aa 1-23), który jest następnie odcinany w dojrzałej formie. Jego domena Fz jest zlokalizowana w aminokwasach 34-153 i ta domena jest zaangażowana w wiązanie z ligandami Wnt. Frizzled-2 może być ubikwitynowany przez transferazę ubikwityny E3 typu RING ZNRF3, co prowadzi do jego proteasomalnej degradacji. Nieprawidłowości w sygnalizacji Wnt przyczyniają się do powstawania wad wrodzonych, chorób zwyrodnieniowych i nowotworów.
Zaobserwowano ~60 kDa; obliczono 63,55 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: nieznany
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 13 aminokwasom z N-końcowej połowy ludzkiego Frizzled-2.
Application
Wykrywa Frizzled-2 przy użyciu tego króliczego poliklonalnego przeciwciała anty-Frizzled-2, nr kat. Nr kat. ABS1491, przetestowanego do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Signaling
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne specyficznie wykrywa ludzki Frizzled -2. Celuje w epitop z 13 aminokwasami z domeny zewnątrzkomórkowej.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in CACO-2 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Frizzled-2 in CACO-2 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4501052SAB4503132MABD86
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
W3C4-hMSC, monoclonal
Gene Information
human ... FZD2(2535)
Gene Information
human ... FZD2(2535)
Gene Information
human ... FZD5(7855)
Gene Information
human ... FZD9(8326)
species reactivity
human
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
human