Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1610,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, human, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FZD7(8324)
General description
Immunogen
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:300 z poprzedniej partii wykryło Frizzled-7 w ludzkich przewodach in situ i tkance przewodu pokarmowego.
Analiza immunocytochemiczna: rozcieńczenie 1:500 z poprzedniej partii wykryło Frizzled-7 w komórkach A431.
Sygnalizacja
Sygnalizacja rozwoju
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Lizat tkankowy frakcji mikrosomalnej mózgu myszy
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Frizzled-7 on 10 µg of mouse brain microsomal fraction tissue lysate.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| clone polyclonal | clone W3C4-hMSC, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit |
| species reactivity rat, human, mouse | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity mouse, human, rat |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| Gene Information human ... FZD7(8324) | Gene Information human ... FZD9(8326) | Gene Information human ... FZD8(8325) | Gene Information human ... FZD5(7855) |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 06-1063 | 04053252376115 |