Przejdź do
06-720
Przeciwciało anty-HDAC1
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
deacetylaza histonowa 1, zmniejszona zależność od potasu, homolog drożdży 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 μg
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2450,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IP, WB, activity assay
Citations:
108
2450,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1231
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, human, mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HDAC1(3065)
mouse ... Hdac1(433759)
rat ... Hdac1(297893)
General description
65 kDa
Ssaki HADC1 (oznaczane również jako HD1), HDAC2 (oznaczane również jako ssaki RPD3) i HDAC3, wszystkie spokrewnione z drożdżowym regulatorem transkrypcji Rpd3p, są identyfikowane jako deacetylazy histonów. Deacetylacja histonów jest związana z wyciszaniem transkrypcji.
Immunogen
Fragment znakowany 6X-His reprezentujący aminokwasy 53-482 mysiej deacetylazy histonowej 1 (HDAC1).
Application
Immunoprecypitacja:
5 μg poprzedniej partii immunoprecypitowało HDAC1 z 500 μg lizatu 3T3/A31 RIPA.
Immunocytochemia:
To przeciwciało zostało zgłoszone do immunobarwienia HDAC1 w 1% utrwalonych paraformaldehydem, 0,1% Triton X-100 permeabilizowanych komórkach 3T3.
Aktywność HDAC:
To przeciwciało zostało zgłoszone do immunoprecypitacji aktywnego HDAC.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Użyj przeciwciała anty-HDAC1 (królicze przeciwciało poliklonalne) zatwierdzonego w EA, ICC, IP, WB do wykrywania HDAC1 znanego również jako deacetylaza histonowa 1.
Biochem/physiol Actions
Nie badano reaktywności krzyżowej innych gatunków.
Rozpoznaje i jest specyficzny dla HDAC1, Mr 65 kDa. Może wykrywać niespecyficzne białko o masie ~35 kDa.
Physical form
Chromatografia białka A
Format: Oczyszczony
Oczyszczone królicze poliklonalne IgG w buforze zawierającym 0,1 M Tris-glicyny, pH 7,4, 0,15 M NaCl, zawierającym 0,05% azydku sodu. Zamrożone w temperaturze -20ºC.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania:
Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-305, lizat 3T3/A31. Dodać 2,5 μl 2-merkapto-etanolu/100 μl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Routinely evaluated by western blot on RIPA lysates from 3T3/A31 cells.
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this lot detected HDAC1 in RIPA lysates from 3T3/A31 cells.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
05-81405-100-I07-1548
clone
polyclonal
clone
3F3, monoclonal
clone
2E10, monoclonal
clone
polyclonal
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
bovine, human, hamster, rat, mouse
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human, mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
UniProt accession no.
Q13547
UniProt accession no.
Q92769
UniProt accession no.
O09106
UniProt accession no.
Q96DB2
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mi-Sung Kim et al.
The Journal of clinical investigation, 126(11), 4372-4386 (2016-11-02)
Obese, insulin-resistant states are characterized by a paradoxical pathogenic condition in which the liver appears to be selectively insulin resistant. Specifically, insulin fails to suppress glucose production, yet successfully stimulates de novo lipogenesis. The mechanisms underlying this dysregulation remain controversial.
HERP, a novel heterodimer partner of HES/E(spl) in Notch signaling.
T Iso, V Sartorelli, C Poizat, S Iezzi, H Y Wu, G Chung, L Kedes, Y Hamamori
Molecular and cellular biology null
Alan J Kraker et al.
Molecular cancer therapeutics, 2(4), 401-408 (2003-04-18)
CI-994 or N-acetyldinaline [4-(acetylamino)-N-(2-amino-phenyl) benzamide] is an antitumor cytostatic agent currently undergoing clinical trial. Although several changes in cellular metabolism induced by the drug have been characterized, the primary molecular mechanism of its antitumor activity has been previously unknown. Here
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
06-720-25UG04054839337529