05-100-I
Anti-HDAC1 Antibody, clone 2E10
clone 2E10, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
HDAC1, Histone deacetylase 1, HD1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2E10, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HDAC1(3065)
mouse ... Hdac1(433759)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected HDAC1 in 10 µg of A431 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1