Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HDAC11(79885)
mouse ... Hdac11(232232)
General description
HDAC11 jest odpowiedzialna za deacetylację reszt lizyny na N-końcowej części histonów rdzeniowych (H2A, H2B, H3 i H4). Deacetylacja histonów jest markerem represji epigenetycznej i odgrywa ważną rolę w regulacji transkrypcji, progresji cyklu komórkowego i rozwoju. Deacetylazy histonowe działają poprzez tworzenie dużych kompleksów wielobiałkowych. Głównie jądrowa HDAC11, która oddziałuje z HDAC6, ulega słabej ekspresji w większości tkanek, a silnej w mózgu, sercu, mięśniach szkieletowych, nerkach i jądrach. Jego aktywność jest hamowana przez trapoxin, znany inhibitor deacetylazy histonowej.
~40 kDa
Immunogen
Epitop: N-terminus
Immunogenem był syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający N-końcowemu regionowi ludzkiego HDAC11.
Application
ELISA:
Zewnętrzne laboratorium wykazało, że to przeciwciało nadaje się do testu ELISA (1:1000).
Immunohistochemia:
Zewnętrzne laboratorium wykazało, że to przeciwciało nadaje się do histochemii przy użyciu utrwalonej w formalinie, zatopionej w parafinie ludzkiej tkanki raka wątroby (1:50-1:100).
Zewnętrzne laboratorium wykazało, że to przeciwciało nadaje się do testu ELISA (1:1000).
Immunohistochemia:
Zewnętrzne laboratorium wykazało, że to przeciwciało nadaje się do histochemii przy użyciu utrwalonej w formalinie, zatopionej w parafinie ludzkiej tkanki raka wątroby (1:50-1:100).
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Cykl komórkowy, replikacja i naprawa DNA
Cykl komórkowy, replikacja i naprawa DNA
Użyj przeciwciała anty-HDAC11 (królicze przeciwciało poliklonalne) zatwierdzonego w WB, ELISA, IHC do wykrywania HDAC11 znanego również jako deacetylaza histonowa 11.
Biochem/physiol Actions
Nie testowano na innych gatunkach.
To przeciwciało rozpoznaje HDAC11.
Physical form
Chromatografia białka G
Format: Oczyszczony
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,09% NaN3.
Preparation Note
Przechowywać przez 6 miesięcy w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania. W przypadku długotrwałego przechowywania, przechowywać w temperaturze -20ºC. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem korka odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek mózgu myszy
Lizat komórek mózgu myszy
Western Blot Analysis:
Detection of HDAC11 in 10 µg of Mouse Brain lysate by Western blot analysis.
Detection of HDAC11 in 10 µg of Mouse Brain lysate by Western blot analysis.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-HDAC11
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c