Przejdź do zawartości
05-814
Przeciwciało anty-HDAC2, klon 3F3
clone 3F3, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Czynnik związany z YY1, deacetylaza histonowa 2, homolog regulatora transkrypcji RPD3
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
3F3, monoclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
54
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
3F3, monoclonal
species reactivity
bovine, human, hamster, rat, mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HDAC2(3066)
General description
Deacetylaza histonowa 2 (HDAC2) lub homolog regulatora transkrypcji RPD3 L1 jest wysoce homologiczny do genu czynnika transkrypcyjnego drożdży RPD3 (zredukowana zależność od potasu 3). Podobnie jak w drożdżach, ludzki HDA2 prawdopodobnie bierze udział w regulacji struktury chromatyny podczas transkrypcji. Został on powiązany z YY1, czynnikiem transkrypcyjnym ssaków z palcem cynkowym, który negatywnie reguluje transkrypcję poprzez wiązanie RPD3 do DNA jako kofaktor. Proces ten jest wysoce konserwatywny od drożdży do człowieka.
~60 kDa
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH (CEKTDTKGTKSEQLSNP) odpowiadający aminokwasom 473-488 ludzkiego HDAC2 (przystąpienie # NP_001518) zawierający N-końcową cysteinę
Application
Immunocytochemia:
To przeciwciało zostało zgłoszone przez niezależne laboratorium w celu wykazania pozytywnego barwienia immunologicznego dla HDAC2 w komórkach NIH/3T3 i U2OS utrwalonych paraformaldehydem.
Immunoprecypitacja i test HDAC:
3 μL poprzedniej partii użyto do immunoprecypitacji aktywności HDAC z ekstraktu jądrowego HeLa, którą następnie zmierzono przy użyciu zestawu HDAC Assay Kit (Fluorometric Detection) (nr katalogowy 17-356). Niezależne laboratorium wykazało również pozytywne wyniki immunoprecypitacji / testu HDAC przy użyciu komórek NIH/3T3.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Przeciwciało anty-HDAC2, klon 3F3 to mysie przeciwciało monoklonalne do wykrywania HDAC2, znanego również jako czynnik związany z YY1, deacetylaza histonowa 2 i zostało zatwierdzone w ICC, IP i WB.
Biochem/physiol Actions
Przewidywana reakcja krzyżowa ze szczurem na podstawie homologii sekwencji.
Rozpoznaje HDAC2, MW ~60 kDa.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Oczyszczone mysie monoklonalne IgG w buforze zawierającym 70% buforu do przechowywania (0,1 M Tris-glicyna, pH 7,4, 0,15 M NaCl, 0,05% azydek sodu) i 30% glicerolu. Przechowywać w temperaturze -20°C.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20ºC od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-309, ekstrakt jądrowy komórek Hela. Dodać równą objętość buforu Laemmli do 10 μl ekstraktu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego ekstraktu na pas dla minigelów.
Evaluated by western blot on nuclear extracts from HeLa cells.
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this antibody detected HDAC2 in nuclear extracts from HeLa cells.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-229
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)