Przejdź do
05-485
Przeciwciało anty-fosfo-STAT3 (Tyr705), klon 9E12
clone 9E12, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Czynnik odpowiedzi ostrej fazy, białko wiążące DNA APRF, przetwornik sygnału i aktywator transkrypcji 3, przetwornik sygnału i aktywator transkrypcji 3 (czynnik odpowiedzi ostrej fazy)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Sprawdź dostępność w koszyku
2110,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
9E12, monoclonal
Species reactivity:
canine, human, mouse
Application:
ELISA, IP, WB
Citations:
26
2110,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1006
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
9E12, monoclonal
species reactivity
canine, human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr705)
Gene Information
human ... STAT3(6774)
General description
92 kDa
STAT (transduktory sygnału i aktywatory transkrypcji) zostały pierwotnie odkryte jako dwa białka (STAT1 i STAT2), które były zaangażowane w transdukcję sygnału interferonu alfa (IFN-alfa) i IFN-gamma. Od tego czasu zidentyfikowano kilka dodatkowych białek STAT (STAT3, 4, 5a, 5b i 6). Białka STAT ulegają fosforylacji tyrozyny w odpowiedzi na sygnalizację czynnika wzrostu lub cytokiny. Fosforylacja ta skutkuje dimeryzacją i translokacją białek STAT do jądra. W niektórych przypadkach w procesie tym pośredniczą kinazy JAK (kinazy Janus 1, 2 i 3). Dla maksymalnej aktywacji tych białek, fosforylacja na specyficznych resztach tyrozyny i seryny może być wymagana w STAT1 alfa, 3, 4 i 5. Specyficzne funkcje różnych członków rodziny STAT są słabo poznane. Wykazano, że STAT3 jest aktywowany przez IFN-alfa, ale nie IFN-beta. Czynnikami transkrypcyjnymi związanymi z STAT3 są c-Jun i białko CREB (ang. cyclic AMP-responsive enhancer binding protein). Usunięcie genu STAT3 u myszy typu knock-out było śmiertelne na wczesnym etapie embrionalnym.
Immunogen
Fosfopeptyd sprzężony z KLH zawierający motyw AP[pY]LK białka STAT3
Application
Immunoprecypitacja: Niezależne laboratorium zgłosiło, że 1-10 µg / ml poprzedniej partii tego przeciwciała immunoprecypitowało fosfo-STAT3 (Tyr705) z lizatu 106 ludzkich komórek A431 traktowanych wanadanem.
ELISA: 0,05 µg/ml tego przeciwciała jest zalecane przez niezależne laboratorium do testów ELISA. Test został przeprowadzony na poprzedniej partii.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Użyj przeciwciała anty-fosfo-STAT3 (Tyr705), klon 9E12 (mysie przeciwciało monoklonalne) zwalidowanego w testach ELISA, IP, WB w celu wykrycia fosfo-STAT3 (Tyr705) znanego również jako czynnik odpowiedzi fazy ostrej lub białko wiążące DNA APRF. To przeciwciało Stat3 zostało zwalidowane w próbkach ludzkich, mysich i psich.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje STAT3 o masie 92 kDa, fosforylowany na tyrozynie-705. Klon 9E12.
Physical form
Adsorpcja tiofilowa i chromatografia wykluczania wymiarowego
Format: Oczyszczony
Liofilizowane oczyszczone mysie IgG1ќ z 1 ml 2x PBS / 0,09% Na-azide / PEG i sacharozy. Rozpuścić w 100 µl H2O (15 min, RT) do końcowego stężenia 1 mg/ml.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania:
Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Kontrola
Komórki SK-N-MC
Komórki makrofagów mysich 4/4, pozbawione surowicy przez 16 godzin, a następnie stymulowane 12-mirystynianem 13-octanu Phorbolu (PMA) przez 10 minut.
Routinely evaluated by immunoblot on lysates from human SK-N-MC cells stimulated with CNTF.
Western Blot Analysis:
0.1-1 µg/mL of this lot detected phospho-STAT3 (Tyr705) in lysates from human SK-NMC cells stimulated with CNTF.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-1059
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
06-59605-107807-1347
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
clone
9E12, monoclonal
clone
polyclonal
clone
18F7.1, monoclonal
clone
polyclonal
species reactivity
canine, human, mouse
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
mouse, human
species reactivity
pig, human
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
Gene Information
human ... STAT3(6774)
Gene Information
human ... STAT3(6774)
mouse ... Stat3(20848)
Gene Information
human ... STAT3(6774)
mouse ... Stat3(20848)
Gene Information
human ... STAT3(6774)
UniProt accession no.
P40763
UniProt accession no.
P40763
UniProt accession no.
P40763
UniProt accession no.
P40763
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
The Janus kinase (JAK)/signal transducers and activators of transcription (STAT) signaling pathway plays an important role in cell proliferation, cell differentiation, cell migration, and cell death. It is the principal signaling mechanism for a variety of cytokines and growth factors. Constitutive activation or dysregulation of JAK/STAT signaling can result in inflammatory disease, erythrocytosis, gigantism, and leukemia.
Malcolm A Meyn et al.
Science signaling, 2(92), ra64-ra64 (2009-10-15)
Multiple Src family kinases (SFKs) are present in murine embryonic stem (mES) cells. Whereas complete inhibition of SFK activity blocks mES cell differentiation, sole inhibition of the SFK member c-Yes induces differentiation. Thus, individual SFKs may have opposing roles in
Lei He et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 316(6), G774-G784 (2019-04-18)
Previous studies suggest that the renin-angiotensin system (RAS) is a pathogenic factor for colitis. The goal of this study was to elucidate the molecular mechanism whereby angiotensin II (ANG II) promotes colonic inflammation. We found that renin was highly induced
Nuclear expression of a group II intron is consistent with spliceosomal intron ancestry.
Chalamcharla VR, Curcio MJ, Belfort M
Genes & Development null
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
05-48504053252588754