Przejdź do
06-1367
Przeciwciało anty-SRp75
from rabbit
Synonim(y):
bogaty w serynę/argininę czynnik splicingowy 4, czynnik splicingowy, bogaty w argininę/serynę 4, czynnik splicingowy SR 4, czynnik splicingowy pre-mRNA SRP75
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1520,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
2
1520,00 zł
Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse, rat
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SRSF4(6429)
General description
SRp75, znany również jako bogaty w serynę/argininę czynnik splicingowy 4, jest niezbędnym czynnikiem splicingowym należącym do rodziny białek SR. Białko to jest składnikiem kompleksu splicingowego pre-mRNA i uważa się, że odgrywa rolę w wyborze alternatywnego miejsca splicingowego. Zgodnie z tym wykazano, że nadmierne poziomy SRp75 odgrywają rolę w alternatywnym splicingu CD45. SRp75 normalnie znajduje się w jądrze i wiadomo, że jest hiperfosforylowany na resztach serynowych w swojej domenie RS.
~ 62 kDa obserwowane
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu SRp75.
Application
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia tego przeciwciała została użyta przez niezależne laboratorium w IP. (Jiang, K., et al. (2009). Endocrinology. 150(5):2087-2097.)
Przeciwciało anty-SRp75 jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania SRp75, znanego również jako bogaty w serynę/argininę czynnik splicingowy 4, czynnik splicingowy SR 4, czynnik splicingowy pre-mRNA SRP75 i zostało zwalidowane w WB.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Evaluated by Western Blot in L6 cell lysate.
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this antibody detected SRp75 on 10 µg of L6 cell lysate.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
06-136306-136504-1550
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human, mouse, rat
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
1SC-4F11, monoclonal
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
ascites fluid
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
06-136704053252749506