06-1363
Anti-SRp30a (SF2) Antibody
from rabbit
Synonim(y):
serine/arginine-rich splicing factor 1, pre-mRNA-splicing factor SF2, P33 subunit, SR splicing factor 1, splicing factor 2, splicing factor, arginine/serine-rich 1, Alternative-splicing factor 1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SRSF1(6426)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
1:500 dilution from a representative lot detected SRp30a in NIH/3T3 cells.
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Jakość
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this antibody detected SRp30a on 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
NIH/3T3 cell lysate
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1