Przejdź do
06-1365
Przeciwciało anty-SRp40
from rabbit
Synonim(y):
bogaty w serynę/argininę czynnik splicingowy 5, czynnik splicingowy pre-mRNA SRP40, opóźnione wczesne białko HRS, czynnik splicingowy SR 5, czynnik splicingowy, bogaty w argininę/serynę 5
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
3
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SRSF5(6430)
General description
SRp40 to fosfoproteina jądrowa należąca do rodziny białek SR. Niezbędne do regulacji alternatywnego splicingu białko to jest również znane jako bogaty w serynę/argininę czynnik splicingowy 5 i białko opóźnionego wczesnego splicingu HRS. Białko SRp40 jest składnikiem kompleksu spliceosomu i wydaje się odgrywać rolę w wyborze miejsca splicingu. Uważa się, że nadekspresja SRp40 powoduje zwiększone różnicowanie chondrogenne komórek mezenchymalnych. Ponadto, zwiększona ekspresja SRp40 została stwierdzona w tkankach nowotworów piersi i jest związana z alternatywnym splicingiem pre-mRNA CD44.
~38 kDa obserwowane
Immunogen
Liniowy peptyd odpowiadający ludzkiemu SRp40.
Application
Analiza immunoprecypitacji:
Reprezentatywna partia została wykorzystana przez niezależne laboratorium w IP. (Jiang, K., et al. (2009). Endocrinology. 150(5):2087-2097.)
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Metabolizm RNA i białka wiążące
Użyj przeciwciała anty-SRp40 (królicze przeciwciało poliklonalne) zwalidowanego w WB, IP w celu wykrycia SRp40 znanego również jako bogaty w serynę/argininę czynnik splicingowy 5, czynnik splicingowy pre-mRNA SRP40.
Physical form
Białko A
Format: Oczyszczony
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HeLa
Evaluated by Western Blot in HeLa cell lysate.
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this antibody detected SRp40 on 10 µg of HeLa cell lysate.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
04-1550MABE152MABE126
clone
polyclonal
clone
1SC-4F11, monoclonal
clone
9-1-56, monoclonal
clone
16H3, monoclonal
antibody form
purified antibody
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human
species reactivity
human
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
UniProt accession no.
Q13243
UniProt accession no.
Q01130
UniProt accession no.
Q13247
UniProt accession no.
Q13247
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Petar N Grozdanov et al.
Biology of reproduction, 94(2), 34-34 (2015-12-25)
Spermatogenesis is coordinated by the spatial and temporal expression of many transcriptional and posttranscriptional factors. The cyclic AMP-responsive element modulator (CREM) gene encodes both activator and repressor isoforms that act as transcription factors to regulate spermiogenesis. We found that the
Amita Vaidya et al.
Cells, 9(8) (2020-08-07)
Breast tumor heterogeneity is a major impediment to oncotherapy. Cancer cells undergo rapid clonal evolution, thereby acquiring significant growth and invasive advantages. The absence of specific markers of these high-risk populations precludes efficient therapeutic and diagnostic management of the disease.
Stretching muscle cells induces transcriptional and splicing transitions and changes in SR proteins.
Hinkle, et al.
Communications biology, 5, 987-987 (2022)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
06-136504053252749490