Przejdź do
04-1550
Przeciwciało anty-SC-35, klon 1SC-4F11
ascites fluid, clone 1SC-4F11, from mouse
Synonim(y):
Białko PR264, składnik splicingowy, 35 kDa, czynnik splicingowy SC35, czynnik splicingowy, bogaty w argininę/serynę 2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1990,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1SC-4F11, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
13
1990,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
1SC-4F11, monoclonal
species reactivity
human, mouse, rat
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SRSF2(6427)
General description
SC-35 jest również znany jako czynnik splicingowy SC35 i czynnik splicingowy bogaty w argininę/serynę 2. Białko to jest kodowane przez gen SFRS2 i należy do rodziny czynników splicingowych SR. SC-35 bierze udział w splicingu pre-mRNA i znajduje się w ciałach w jądrze, które są wysoce wzbogacone w poli(A) RNA. Te ciała jądrowe są określane jako plamki, domeny SC 35 lub przedziały czynnika splicingowego (SFC). Przeznaczenie tych ciał jest nadal szeroko dyskutowane. Plamki odpowiadają w dużej mierze, jeśli nie całkowicie, ultra strukturom zwanym skupiskami granulek międzychromatynowych (IGC). SC3-35 jest wymagany do splicingu pre-mRNA i jest wysoce zaangażowany w interakcję i montaż spliceosomów. SC-35 jest niezbędny do montażu kompleksu splicingowego zależnego od ATP. Jest również niezbędny do zależnej od ATP komunikacji między pre-mRNA a U1 i U2 snRNP.
~ 35 kDa
Immunogen
Epitop: Nieznany
Sprzężony z owalbuminą liniowy peptyd odpowiadający ludzkiej SC35.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło SC35 w komórkach NIH/3T3.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Metabolizm RNA i białka wiążące
Przeciwciało anty-SC-35, klon 1SC-4F11 to mysie przeciwciało monoklonalne do wykrywania SC-35 znanego również jako białko PR264, czynnik splicingowy SC35 i zostało zwalidowane w WB, ICC.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje SC35.
Physical form
Nieoczyszczone mysie monoklonalne IgG1κ bez konserwantów.
Nieoczyszczony
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek A431
Evaluated by Western Blot in A431 cell lysate.
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected Sc35 on 10 µg of A431 cell lysate.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. New York
    • Review 1
    • Votes 0
    1 out of 5 stars.
    It does not work for Immunofluorescence
    it does not work in IF at dilutions 1/100, 1/500 and 1/1000
    Helpful?
    1. Response from Merck KGaA:
      Thank you for your rating. We encourage customers who experience problems with our products to call or email us for additional technical support. Please visit https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support to submit a Product Technical Inquiry.