Przejdź do
05-928
Przeciwciało anty-histonowe H3, CT, pan, klon A3S, królicze monoklonalne
clone A3S, Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
H3, histon H3, histon H3, rodzina 3A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2770,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
A3S, monoclonal
Species reactivity:
Saccharomyces cerevisiae, mouse, chicken, yeast, human, rat
Application:
ChIP, WB
Citations:
170
2770,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1226
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
A3S, monoclonal
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, mouse, chicken, yeast, human, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
General description
17 kDa
Histon H3 jest jednym z pięciu głównych białek histonowych zaangażowanych w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Wyposażony w główną domenę kulistą i długi N-końcowy ogon, H3 jest zaangażowany w strukturę nukleosomów struktury "koralików na sznurku".
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowi ludzkiego histonu H3.
Application
Immunoprecypitacja chromatyny:
2 μL tego przeciwciała immunoprecypitowało chromatynę związaną z histonem H3 z lizatu drożdży typu dzikiego.
Użyj przeciwciała anty-histonowego H3, CT, pan, klon A3S (królicze przeciwciało monoklonalne) zwalidowanego w ChIP, WB do wykrywania histonu H3 znanego również jako histon H3.
Biochem/physiol Actions
Oczekiwana szeroka reaktywność krzyżowa ze względu na homologię sekwencji.
Rozpoznaje histon H3, pan 17 kDa
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone królicze monoklonalne IgG w buforze zawierającym 0,014 M buforu fosforanowego, pH 7,6, 0,175 M NaCl, 0,07% azydku sodu i 30% glicerolu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20ºC od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania:
Po otrzymaniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Kontrola
Białka ekstrahowane kwasem z komórek HeLa, ekstrakty jądrowe HeLa lub komórki HeLa ekstrahowane kwasem traktowane maślanem sodu.
Routinely evaluated by western blot analysis.
Western Blot Analysis:
1:2,000-1:20,000 dilution of this lot detected Histone H3 in a modification independent manner in acid extracted proteins from untreated, sodium butyrate or colcemid treated HeLa cells.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
04-92807-69005-1341-S
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
clone
A3S, monoclonal
clone
A3S, monoclonal
clone
polyclonal
clone
CMA301, monoclonal
antibody form
purified antibody
antibody form
culture supernatant
antibody form
serum
antibody form
affinity purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, mouse, chicken, yeast, human, rat
species reactivity
human, rat, Saccharomyces cerevisiae, mouse, chicken
species reactivity
human, mouse, yeast, rat, chicken, Saccharomyces cerevisiae
species reactivity
vertebrates, human
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, dot blot: suitable, flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Vijay S Thakur et al.
Carcinogenesis, 33(2), 377-384 (2011-11-25)
Green tea polyphenols (GTPs) reactivate epigenetically silenced genes in cancer cells and trigger cell cycle arrest and apoptosis; however, the mechanisms whereby these effects occur are not well understood. We investigated the molecular mechanisms underlying the antiproliferative effects of GTP
Renata Picciani et al.
Molecular vision, 14, 871-877 (2008-05-21)
We present a novel and simple enrichment strategy to capture trabecular meshwork (TM) protease proteome. The method relies on fractionation of TM tissue into cytosolic and nuclear extracts and subsequent affinity enrichment of proteases on peptide inhibitors. A large repertoire
Epichromatin is conserved in Toxoplasma gondii and labels the exterior parasite chromatin throughout the cell cycle.
Vanagas, L; Dalmasso, MC; Dubremetz, JF; Portiansky, EL; Olins, DE; Angel, SO
Parasitoloty null
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
05-92804053252405273