Przejdź do
07-690
Przeciwciało anty-histonowe H3, CT, pan
serum, Upstate®
Anti-Histone H3 Antibody, CT, pan
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonim(y):
H3, histon H3, rodzina histonów H3, członek T, histon 3, H3, klaster histonów 3, H3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2380,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse, yeast, rat, chicken, Saccharomyces cerevisiae
Application:
ChIP, WB
Citations:
274
2380,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1226
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse, yeast, rat, chicken, Saccharomyces cerevisiae
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
General description
Około 17 kDa
Histon H3 jest jednym z pięciu głównych białek histonowych zaangażowanych w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Posiadając główną domenę globularną i długi N-końcowy ogon, H3 jest zaangażowany w strukturę nukleosomów o strukturze "koralików na sznurku". N-końcowy ogon histonu H3 wystaje z kulistego rdzenia nukleosomu i może podlegać kilku różnym rodzajom modyfikacji epigenetycznych, które wpływają na procesy komórkowe. Modyfikacje te obejmują kowalencyjne przyłączanie grup metylowych lub acetylowych do aminokwasów lizyny i argininy oraz fosforylację seryny lub treoniny.
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowi ludzkiego histonu H3.
Application
Immunoprecypitacja chromatyny:
To przeciwciało zostało zgłoszone przez niezależne laboratorium do immunoprecypitacji chromatyny z drożdży.
Użyj przeciwciała anty-histonowego H3, CT, pan (królicze przeciwciało poliklonalne) zatwierdzonego w ChIP, WB do wykrywania histonu H3 znanego również jako H3, histon H3, członek rodziny histonów T, histon 3 H3, klaster histonów 3 H3.
Biochem/physiol Actions
Oczekiwana szeroka reaktywność krzyżowa ze względu na homologię sekwencji.
Rozpoznaje C-końcowy region histonu H3, Mr 17 kDa
Physical form
Królicza surowica odpornościowa rozcieńczona 1:2 w buforze do przechowywania (0,02 M fosforan, 0,25 M NaCl, 0,1% azydek sodu) przed dodaniem glicerolu do 30%.
Analysis Note
Routinely evaluated by immunoblot on acid extracted proteins from untreated, sodium butyrate or colcemid treated HeLa cells.
Western Blot Analysis:
1:25,000-1:50,000 dilution of this lot detected Histone H3 in a modification independent manner in acid extracted proteins from untreated, sodium butyrate or colcemid treated HeLa cells.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
07-44907-44207-450
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
human, mouse, yeast, rat, chicken, Saccharomyces cerevisiae
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human, mouse, rat, chicken
species reactivity
chicken, mouse, human
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, multiplexing: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), multiplexing: suitable, western blot: suitable
technique(s)
dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Reduced hepatic stellate cell expression of Kruppel-like factor 6 tumor suppressor isoforms amplifies fibrosis during acute and chronic rodent liver injury.
Ghiassi-Nejad, Z; Hernandez-Gea, V; Woodrell, C; Lang, UE; Dumic, K; Kwong, A; Friedman, SL
Hepatology null
Neuronal cell depolarization induces intragenic chromatin modifications affecting NCAM alternative splicing.
Schor, IE; Rascovan, N; Pelisch, F; Allo, M; Kornblihtt, AR
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Histone modifications on the adrenergic induction of type II deiodinase in rat pinealocytes.
Chik, CL; Price, DM; Ho, AK
Molecular and cellular endocrinology null
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
07-69004053252582547
Questions
Reviews
Active Filters
  1. San Diego
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Good antibody
    clean band and strong signal even at 10k dilution.
    Helpful?