Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2440,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026Szczegóły
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
A3S, monoclonal
species reactivity
human, rat, Saccharomyces cerevisiae, mouse, chicken
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
General description
Immunogen
Application
Immunoprecypitacja chromatyny:
2 μl poprzedniej partii tego przeciwciała immunoprecypitowało chromatynę związaną z histonem H3 z lizatu drożdży typu dzikiego.
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Histony
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse |
| antibody form culture supernatant | antibody form purified antibody | antibody form serum | antibody form purified immunoglobulin |
| Gene Information human ... H3F3B(3021) | Gene Information human ... H3F3B(3021) | Gene Information human ... H3C1(8350) | Gene Information human ... H3F3B(3021) |
| species reactivity human, rat, Saccharomyces cerevisiae, mouse, chicken | species reactivity Saccharomyces cerevisiae, mouse, chicken, yeast, human, rat | species reactivity human, mouse, yeast, rat, chicken, Saccharomyces cerevisiae | species reactivity vertebrates, human, plant |
| clone A3S, monoclonal | clone A3S, monoclonal | clone polyclonal | clone 6.6.2, monoclonal |
| isotype IgG | isotype IgG | isotype - | isotype IgG1κ |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-histonowe H3, CT, pan, klon A3S, królicze monoklonalne
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c