05-1341-S
Anti-Histone H3 Antibody, (Unmodified Lys4), clone CMA301, Trial Size
clone CMA301, from mouse, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
H3 histone family, member T, Histone , , H3, Histone cluster 3, H3
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CMA301, monoclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
vertebrates, human
metody
ELISA: suitable
dot blot: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... H3C1(8350)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
This antibody has been shown by an outside laboratory to be suitable for ELISA.1
Immunocytochemistry:
This antibody has been shown by an outside laboratory to be suitable for immunocytochemistry.1
Immunoprecipitation:
This antibody has been shown by an outside laboratory to be suitable for immunoprecipitation.1
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Jakość
Western Blot Analysis: 1:10,000 dilution of this antibody detected histone H3 in 10 μg of HeLa Acid Extract cell lysate and recombinant histone H3 (500 ng) but not other recombinant histones.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Komentarz do analizy
HeLa Acid extract lysate.
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2