Przejdź do
05-629-IM
Przeciwciało anty-histonowe H1o/H5, klon 3H9
ascites fluid, clone 3H9, from mouse
Synonim(y):
Histon H5, Histon H1o
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 μL
Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
809,00 zł
100 μL
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1750,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
3H9, monoclonal
Application:
ChIP, FACS, ICC, IF, WB
Citations:
-
809,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
3H9, monoclonal
species reactivity
human, chicken
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-chip), flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... H1-0(3005)
General description
Histony H1/H5 (UniProt: P02259) to histony łącznikowe, które są zaangażowane w organizację i utrzymanie struktury chromatyny wyższego rzędu i odgrywają aktywną rolę w kontroli replikacji DNA i proliferacji komórek. Histony łącznikowe są niezbędne do tworzenia włókien chromatyny i odgrywają kluczową rolę w regulacji ekspresji genów. Histon H1o jest białkiem podobnym do histonu H5 występującym u ssaków. Występuje w regionie łącznikowym chromatyny i zastępuje tam H1. W niektórych tkankach może zastąpić nawet jedną trzecią H1. Histon H5 pełni tę samą funkcję co H1, jest niezbędny do kondensacji łańcuchów nukleosomów w struktury wyższego rzędu i zastępuje histon H1 w niektórych komórkach. Histon H5 występuje w komórkach erytroidalnych u ptaków. Histon H5 składa się z centralnej domeny globularnej (GH5), która jest niezbędna do wiązania nukleosomów i jest otoczona podstawowymi N- i C-końcowymi ogonami. Doniesiono, że wiązanie histonu H5 lub GH5 do nukleosomów chroni dodatkowe 20 bp łącznikowego DNA przed trawieniem nukleazą mikrokokową. Globularna domena łącznikowego histonu H5 (GH5) zawiera trzy różne miejsca wiążące DNA, przez które GH5 kontaktuje się z DNA w nukleosomie i łącznikowymi nićmi DNA wchodzącymi i wychodzącymi z nukleosomu. (Ref.: Segers, A et al (1991). J. Biol. Chem. 266(3); 1502-1508; Fan, L., and Roberts, VA (2006). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 113 (22); 8384 8389; Smith, BH and Jones, EW (1980). Nucleic Acids Res. 8(24); 6069-6079).
Zaobserwowano ~30 kDa; obliczono 20,73 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Natywne białko histonu H5 oczyszczone z erytrocytów kurczaka.
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Histone H1o/H5 w aplikacjach Western Blotting (Torres, C.M., et. al. (2016). Science. 353(6307)).
Analiza immunoprecypitacji chromatyny: Reprezentatywna partia wykryła Histone H1o/H5 w zastosowaniach immunoprecypitacji chromatyny (Torres, C.M., et. al. (2016). Science. 353(6307)).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła Histone H1o/H5 w aplikacjach cytometrii przepływowej (Torres, C.M., et. al. (2016). Science. 353(6307)).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Histone H1o/H5 w zastosowaniach immunocytochemicznych (Torres, C.M., et. al. (2016). Science. 353(6307)).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła Histone H1o/H5 w zastosowaniach Immunofluorescencji (Torres, C.M., et. al. (2016). Science. 353(6307)).
Anti-Histone H1o/H5, klon 3H9, nr kat. 05-629-I, jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko histonowi H5 i zostało przetestowane w immunoprecypitacji chromatyny (ChIP), cytometrii przepływowej, immunocytochemii, immunofluorescencji i Western Blotting.
Biochem/physiol Actions
Klon 3H9 wykrywa histon H1o/H5 u ludzi i kurcząt. Celuje w epitop w obrębie 46 aminokwasów od regionu N-końcowego.
Physical form
Mysie przeciwciało monoklonalne w wodobrzuszu bez konserwantów.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa cells acid extract.
Western Blotting Analysis: A 1:20,000 dilution of this antibody detected Histone H1o in 10 µg of HeLa cells acid extract.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
05-135205-45705-1324
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
human, chicken
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
bovine, human, plant
species reactivity
human, mouse, bovine, vertebrates
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
culture supernatant
clone
3H9, monoclonal
clone
5HH2-2A8, monoclonal
clone
AE-4, monoclonal
clone
12D11, monoclonal
Gene Information
human ... H1-0(3005)
Gene Information
human ... H2BC21(8349)
mouse ... H2Bc21(319190)
Gene Information
bovine ... H1-4(617854)
human ... H1-4(3008)
Gene Information
bovine ... H1-5(527304)
human ... H1-5(3009)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c