Merck
05-1324
Przeciwciało anty-fosfo-histonowe H1, klon 12D11
culture supernatant, clone 12D11, from mouse
Synonim(y):
Rodzina histonów H1, członek 5, histon H1a, histon 1, H1b, klaster histonów 1, H1b
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
12D11, monoclonal
Species reactivity:
human, mouse, bovine, vertebrates
Application:
ICC, IHC, IP, WB
Citations:
9
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
12D11, monoclonal
species reactivity
human, mouse, bovine, vertebrates
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgMκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (not specified)
Gene Information
bovine ... H1-5(527304)
human ... H1-5(3009)
General description
Histony są wysoce konserwatywnymi białkami, które służą jako rusztowanie strukturalne dla organizacji jądrowego DNA w chromatynę. Cztery podstawowe histony, H2A, H2B, H3 i H4, łączą się w oktamer (po 2 cząsteczki każdego z nich). Następnie 146 par zasad DNA owija się wokół oktameru, tworząc nukleosom. Histon łącznikowy, H1, oddziałuje z DNA łącznikowym między nukleosomami i funkcjonuje w zagęszczaniu chromatyny do 30 nm włókien chromatynowych i struktur wyższego rzędu.
~32 kDa
Immunogen
Immunogenem był bydlęcy ekstrakt jądrowy sprzężony z KLH.
Application
Immunohistochemia: To przeciwciało zostało zgłoszone przez niezależne laboratorium do wykrywania CDK (kinazy zależnej od cyklin) fosforylowanego histonu H1 w łagodnych wycinkach tkanek.1
Immunocytochemia:
To przeciwciało zostało wykazane przez zewnętrzne laboratorium w celu wykazania pozytywnego immunobarwienia dla fosforylowanego histonu H1 w komórkach HUSK (ludzkie pierwotne mioblasty płodowe) utrwalonych 3,7% paraformaldehydem, a następnie permeabilizacją 0,2% Tritonem X-100.2
Immunoprecypitacja:
To przeciwciało zostało wykazane przez zewnętrzne laboratorium do immunoprecypitacji fosforylowanego histonu H1 przy użyciu kulek fazy stałej związanych z anty-mysią IgM.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Użyj przeciwciała anty-fosfo-histonowego H1, klon 12D11 (mysie przeciwciało monoklonalne) zwalidowanego w IHC, ICC, IP, WB do wykrywania fosfo-histonu H1 znanego również jako histon H1a, histon 1 H1b.
Biochem/physiol Actions
Na podstawie homologii sekwencji spodziewana jest szeroka reaktywność krzyżowa między gatunkami.
Rozpoznaje fosforylowany histon H1 o masie cząsteczkowej 32 kDa.
Physical form
Dostarczany jako 200 μl supernatantu hodowli z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HeLa, traktowany kolcemidem.
Western Blot Analysis:
1:1000 dilution of this antibody detected Histone H1 in colcemid-treated HeLa lysate.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)