Przejdź do
05-457
Przeciwciało anty-histonowe H1, klon AE-4
clone AE-4, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Rodzina histonów H1, członek 4, histon H1b, histon 1, H1e, klaster histonów 1, H1e
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 μg
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2550,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
AE-4, monoclonal
Application:
ELISA, ICC, WB
Citations:
84
2550,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
AE-4, monoclonal
species reactivity
bovine, human, plant
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
bovine ... H1-4(617854)
human ... H1-4(3008)
General description
32-33 kDa (histon H1); dublet (hiperfosforylowany histon H1); 17 kDa (inne izoformy histonu).
Histony są podstawowymi białkami jądrowymi odpowiedzialnymi za strukturę nukleosomową włókien chromosomalnych u eukariontów. Nukleosomy składają się z około 146 bp DNA owiniętego wokół oktameru histonowego złożonego z par każdego z czterech histonów rdzeniowych (H2A, H2B, H3 i H4). Włókno chromatynowe jest dalej zagęszczane poprzez interakcję histonu łącznikowego, H1, z DNA pomiędzy nukleosomami, tworząc struktury chromatynowe wyższego rzędu.
Immunogen
Jądra z biopsji komórek białaczki szpikowej. Klon AE-4.
Application
Immunocytochemia:
5-20 µg/ml poprzedniej partii wykazało pozytywne immunobarwienie jądrowe w komórkach A431 utrwalonych 4% paraformaldehydem i metanolem.
ELISA:
Zalecane.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Użyj przeciwciała anty-histonowego H1, klon AE-4 (mysie przeciwciało monoklonalne) zwalidowanego w testach ELISA, ICC, WB do wykrywania histonu H1 znanego również jako członek rodziny histonów H1 4, histon H1b, histon 1 H1e, klaster histonów 1 H1e.
Biochem/physiol Actions
Przewiduje się, że barwi jądra innych gatunków zwierząt i roślin.
To przeciwciało rozpoznaje histon H1, Mr 32-33 kDa. Wykryto dublet z powodu hiperfosforylacji subpopulacji histonu H1. Reaguje krzyżowo z innymi izoformami histonów w następującej kolejności siły sygnału: H3, H2B > H4 > H2A, jak określono z rekombinowanym białkiem.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2a w buforze zawierającym PBS, pH 7,2, z 0,1% azydkiem sodu. Zamrożony roztwór.
Oczyszczone białko G
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania:
Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Ekstrakty jądrowe z komórek NIH3T3 lub HeLa.
Routinely evaluated by immunoblot on lysates from an acid extract of HeLa cells.
Western Blot:
1-4 µg/mL of this lot detected histone H1 in lysates from an acid extract of HeLa cells.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
07-10805-858R05-1324
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
culture supernatant
antibody form
culture supernatant
species reactivity
bovine, human, plant
species reactivity
Xenopus, mouse, avian, chicken, human, bovine
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse, bovine, vertebrates
clone
AE-4, monoclonal
clone
polyclonal
clone
62-10C-2, monoclonal
clone
12D11, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable, immunocytochemistry: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nicotine induces chromatin remodelling through decreases in the methyltransferases GLP, G9a, Setdb1 and levels of H3K9me2.
Chase, KA; Sharma, RP
The International Journal of Neuropsychopharmacology null
Jung Ha Choo et al.
BMC genomics, 8, 479-479 (2008-01-02)
MacroH2A1 is a histone variant that is closely associated with the repressed regions of chromosomes. A recent study revealed that this histone variant is highly enriched in the inactive alleles of Imprinting Control Regions (ICRs). The current study investigates the
Super-resolution microscopy reveals decondensed chromatin structure at transcription sites.
Wang, Y; Maharana, S; Wang, MD; Shivashankar, GV
Scientific Reports null