Przejdź do
05-1352
Przeciwciało anty-histonowe H2B, klon 5HH2-2A8
ascites fluid, clone 5HH2-2A8, from mouse
Synonim(y):
H2B, histon H2B, histon 2, H2be, klaster histonów 2, H2be, rodzina histonów H2B, członek Q
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Sprawdź dostępność w koszyku
2380,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
5HH2-2A8, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
7
2380,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
5HH2-2A8, monoclonal
species reactivity
mouse, human, rat
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
GenBank accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... H2BC21(8349)
mouse ... H2Bc21(319190)
General description
Histony to podstawowe białka jądrowe odpowiedzialne za strukturę nukleosomową chromatyny u eukariontów. Dwie cząsteczki każdego z czterech podstawowych histonów (H2A, H2B, H3 i H4) tworzą oktamer, wokół którego DNA jest owinięte w powtarzające się jednostki, zwane nukleosomami. Histon H2B jest jednym z głównych białek histonowych zaangażowanych w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Wyposażony w główną domenę kulistą i długi ogon N-końcowy H2B jest zaangażowany w strukturę nukleosomów o strukturze "koralików na sznurku".
~15 kDa
Immunogen
Epitop: C-terminus
Syntetyczny liniowy peptyd sprzężony z owalbuminą odpowiadający C-końcowi histonu H2B.
Application
Immunocytochemia:
Rozcieńczenie 1:500 reprezentatywnej partii tego przeciwciała wykryło histon H2B w komórkach A431, HeLa i NIH/3T3.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Przeciwciało anty-histonowe H2B, klon 5HH2-2A8 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym do wykrywania histonu H2B znanego również jako histon H2B, histon 2 H2be i zostało zatwierdzone w WB, ICC.
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało rozpoznaje histon H2B w pobliżu C-końca.
Physical form
Mysie monoklonalne IgG1κ z azydkiem sodu 0,05%.
Nieoczyszczony
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HepG2, lizat komórek L6, lizat mózgu myszy
Evaluated by western blot in HepG2 cell lysate.
Western Blot Analysis:
A 1:1,000-1:2,000 dilution of this antibody detected Histone H2B in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Other Notes
Zastępuje: MABE15
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
05-1312-I07-146ABE1464
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified antibody
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
yeast, chicken, human, rat, Saccharomyces cerevisiae, mouse
species reactivity
human
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
clone
5HH2-2A8, monoclonal
clone
56, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
-
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Kontrole ładowania w aplikacji western blotting.
Loading controls in western blotting application.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
05-135204053252628726