Przejdź do
05-499
Anti-Histone H3.1t (H3-4) Antibody
UPSTATE®, mouse monoclonal, 6.6.2
Synonim(y):
Histon H3, rodzina 3A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2710,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
6.6.2, monoclonal
Species reactivity:
vertebrates, human, plant
Application:
WB
Citations:
168
2710,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1226
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-histonowe H3, klon 6.6.2, clone 6.6.2, Upstate®, from mouse
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
6.6.2, monoclonal
species reactivity
vertebrates, human, plant
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
General description
17 kDa
To przeciwciało monoklonalne zostało wygenerowane przy użyciu niezmodyfikowanego peptydu odpowiadającego pierwszym 20 aminokwasom histonu H3 i jest specyficzne dla niezmodyfikowanego epitopu w tym regionie.
Immunogen
Epitop: a.a. 1-20
Peptyd sprzężony z KLH odpowiadający aminokwasom 1-20 [ARTKQTARKSTGGKAPRKQLC] ludzkiego histonu H3. Klon 6.6.2.
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Przeciwciało anty-histonowe H3, klon 6.6.2 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym do wykrywania histonu H3 znanego również jako histon H3 z rodziny 3A i zostało zwalidowane w WB.
Biochem/physiol Actions
Sekwencja tego peptydu jest identyczna u wielu gatunków zwierząt i roślin.
To przeciwciało rozpoznaje i jest specyficzne dla histonu H3, Mr 17kDa.
Physical form
Chromatografia białka G
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 70% bufor do przechowywania 0,1 M Tris-glicyny, pH 7,4, 0,15 M NaCl, z 0,05% azydkiem sodu i 30% glicerolem.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania:
Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20ºC może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Kontrola
Ekstrakt z komórek HeLa
Routinely evaluated by western blot on acid extracted lysates from HeLa cells.
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of this lot detected Histone H3 in acid extracted lysates from HeLa cells.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
05-92805-134105-1341-S
clone
6.6.2, monoclonal
clone
A3S, monoclonal
clone
CMA301, monoclonal
clone
CMA301, monoclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
vertebrates, human, plant
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, mouse, chicken, yeast, human, rat
species reactivity
vertebrates, human
species reactivity
vertebrates, human
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
UniProt accession no.
Q16695
UniProt accession no.
Q16695
UniProt accession no.
Q16695
UniProt accession no.
Q16695
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Induction of human fetal hemoglobin via the NRF2 antioxidant response signaling pathway.
Macari, ER; Lowrey, CH
Blood null
Phase I pharmacokinetic and pharmacodynamic evaluation of combined valproic acid/doxorubicin treatment in dogs with spontaneous cancer.
Wittenburg LA, Gustafson DL, Thamm DH
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research null
A HIGHLY SELECTIVE OLIGOPEPTIDE BINDING PROTEIN FROM THE ARCHAEON SULFOLOBUS SOLFATARICUS.
Gogliettino M, Balestrieri M, Pocsfalvi G, Fiume I, Natale L, Rossi M, Palmieri G
Journal of Bacteriology null
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
05-49904053252403675