Nazwa produktu
Przeciwciało anty-histonowe H3 (niemodyfikowane Lys4), klon CMA301, clone CMA301, from mouse, purified by affinity chromatography
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
clone
CMA301, monoclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
vertebrates, human
technique(s)
ELISA: suitable, dot blot: suitable, flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Zewnętrzne laboratorium wykazało, że to przeciwciało nadaje się do testu ELISA.1
Immunocytochemia:
Zewnętrzne laboratorium wykazało, że to przeciwciało nadaje się do immunocytochemii.1
Immunoprecypitacja:
Zewnętrzne laboratorium wykazało, że to przeciwciało nadaje się do immunoprecypitacji.1
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Histony
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować fiolkę przed zdjęciem korka. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Lizat ekstraktu kwasu HeLa.
Western Blot Analysis: 1:10,000 dilution of this antibody detected histone H3 in 10 μg of HeLa Acid Extract cell lysate and recombinant histone H3 (500 ng) but not other recombinant histones.
Other Notes
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-histonowe H3 (niemodyfikowane Lys4), klon CMA301
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c