Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2060,00 zł
biological source
mouse
Quality Level
antibody product type
primary antibodies
clone
18E9.1, monoclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
trimethylation (Lys27)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
General description
Immunogen
Application
Analiza Western Blot (Snap i.d.): Rozcieńczenie 1:25 000 z reprezentatywnej partii wykryło histon H3 w 10 µg ekstraktu kwasu HeLa.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:125 z reprezentatywnej partii wykryło histon H3 w komórkach A431 i NIH/3T3.
Analiza Dot Blot: Peptydy histonowe z różnymi modyfikacjami (patrz tabela) przeniesiono na membranę PVDF i sondowano
PVDF i sondowane anty-Trimethyl Histone H3 (Lys4) (rozcieńczenie 1:100). Białka były wizualizowane przy użyciu Donkey Anti-rabbit IgG sprzężonego z HRP i systemów detekcji chemiluminescencji.
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Histony
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Ekstrakt kwasu HeLa
Western Blot Analysis: A 1:50,000 dilution of this antibody detected Histone H3 in 10 µg of HeLa acid extract.
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity human, mouse | species reactivity human, mouse | species reactivity human, mouse | species reactivity human, vertebrates |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit |
| clone 18E9.1, monoclonal | clone 18E9.1, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice |
| Gene Information human ... H3C1(8350) | Gene Information human ... H3C1(8350) | Gene Information human ... HIST1H3F(8968) | Gene Information human ... HIST1H3F(8968) |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 05-1951 | 04053252641510 |