Przejdź do
05-1951-S
Przeciwciało przeciw trimetylowi histonu H3 (Lys27), klon 18E9.1, rozmiar próbny
clone 18E9.1, from mouse
Synonim(y):
H3K27me3, histon H3 (trimethyl K27), rodzina histonów H3, członek T, histon 3, H3, klaster histonów 3, H3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 μL
Przewidywany termin wysyłki11 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
479,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
18E9.1, monoclonal
Species reactivity:
human, mouse
Application:
DB, ICC, WB
Citations:
-
479,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
18E9.1, monoclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
trimethylation (Lys27)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
General description
Histon H3 jest jednym z pięciu głównych białek histonowych zaangażowanych w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Posiadając główną domenę globularną i długi N-końcowy ogon, H3 jest zaangażowany w strukturę nukleosomów o strukturze "koralików na sznurku". N-końcowy ogon histonu H3 wystaje z kulistego rdzenia nukleosomu i może podlegać kilku różnym rodzajom modyfikacji epigenetycznych, które wpływają na procesy komórkowe. Modyfikacje te obejmują kowalencyjne przyłączanie grup metylowych lub acetylowych do aminokwasów lizyny i argininy oraz fosforylację seryny lub treoniny.
~17 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: Trimetylowana Lys27
Liniowy peptyd odpowiadający ludzkiemu histonowi H3 trimetylowanemu w Lys27.
Application
Analiza Western Blot: Rozcieńczenie 1:25 000 z reprezentatywnej partii wykryło histon H3 w 10 µg zmodyfikowanych i niezmodyfikowanych peptydów.
Analiza Western Blot (Snap i.d.): Rozcieńczenie 1:25 000 z reprezentatywnej partii wykryło histon H3 w 10 µg ekstraktu kwasu HeLa.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:125 z reprezentatywnej partii wykryło histon H3 w komórkach A431 i NIH/3T3.
Analiza Dot Blot: Peptydy histonowe z różnymi modyfikacjami (patrz tabela) przeniesiono na membranę PVDF i sondowano
PVDF i sondowane anty-Trimethyl Histone H3 (Lys4) (rozcieńczenie 1:100). Białka były wizualizowane przy użyciu Donkey Anti-rabbit IgG sprzężonego z HRP i systemów detekcji chemiluminescencji.
Anti-trimethyl Histone H3 (Lys27) Antibody, clone 18E9.1, Trial Size / Pack to mysie przeciwciało monoklonalne do wykrywania trimethyl Histone H3 (Lys27) znanego również jako H3K27me3, Histone H3 (tri methyl K27) i zostało zwalidowane w WB, ICC.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje trimetylację histonu H3 w Lys27.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2bκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczone białko G
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Ekstrakt kwasu HeLa
Evaluated by Western Blot in HeLa acid extract.
Western Blot Analysis: A 1:50,000 dilution of this antibody detected Histone H3 in 10 µg of HeLa acid extract.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
05-195107-448-S07-449
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human, vertebrates
species reactivity
human, mouse
Gene Information
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
clone
18E9.1, monoclonal
clone
18E9.1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
purified antibody
antibody form
-
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
05-1951-S04053252907470