Przejdź do
05-185
Przeciwciało anty-avian Src, klon EC10
clone EC10, Upstate®, from mouse
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 μg
Przewidywany termin wysyłki01 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2560,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
EC10, monoclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
45
2560,00 zł
Przewidywany termin wysyłki01 kwietnia 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
EC10, monoclonal
species reactivity
avian
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2b
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
05-351MABC1210MABE325
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
rat
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
avian
species reactivity
mouse, bovine
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
clone
EC10, monoclonal
clone
7C10, monoclonal
clone
2F11.1, monoclonal
clone
EA10, monoclonal
UniProt accession no.
P12931
UniProt accession no.
P25445
UniProt accession no.
Q9NYD6
UniProt accession no.
P38936
General description
60 kDa
Immunogen
Rekombinowany kurczak pp60src
Application
Przeciwciało anty-awian Src, klon EC10 wykrywa poziom ptasiego Src i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IP, WB i IC.
Biochem/physiol Actions
specyficzne tylko dla ptasiego Src; to przeciwciało jest doskonałe do rozróżniania pp60src w komórkach transfekowanych wektorami ekspresji v-src lub c-src.
Physical form
0,1M Tris-glicyna, pH 7,4, 0,15M NaCl, z 0,05% azydkiem sodu
Format: Oczyszczony
Analysis Note
routinely evaluated in (60kDa) on a RIPA lysate of chicken embryo fibroblasts (CEF)
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Transformation-specific tyrosine phosphorylation of a novel cellular protein in chicken cells expressing oncogenic variants of the avian cellular src gene.
Reynolds, A B, et al.
Molecular and cellular biology, 9, 629-638 (1989)
Normal cells control the growth of neighboring transformed cells independent of gap junctional communication and SRC activity.
David B Alexander, Hitoshi Ichikawa, John F Bechberger, Virginijus Valiunas, Misao Ohki et al.
Cancer Research null
Tulsiram Prathapam et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 103(8), 2695-2700 (2006-02-16)
The transcription factor Myc plays a central role in the control of cellular proliferation. Myc expression is induced by growth factors in a pathway mediated by cellular Src (c-Src), but it is not clear whether Myc induction or activity is
Different responses in transformation of MDCK cells in 2D and 3D culture by v-Src as revealed by microarray techniques, RT-PCR and functional assays.
Toyli, M; Rosberg-Kulha, L; Capra, J; Vuoristo, J; Eskelinen, S
Laboratory Investigation; a Journal of Technical Methods and Pathology null
Wanping Xu et al.
Molecular cell, 47(3), 434-443 (2012-06-26)
Many critical protein kinases rely on the Hsp90 chaperone machinery for stability and function. After initially forming a ternary complex with kinase client and the cochaperone p50(Cdc37), Hsp90 proceeds through a cycle of conformational changes facilitated by ATP binding and
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
05-18504053252582158