MABC1210
Anti-Hox-C10 Antibody, clone 2F11.1
clone 2F11.1, from mouse
Synonim(y):
Homeobox protein Hox-C10, Homeobox protein Hox-3I
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F11.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HOXC10(3226)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected Hox-C10 in human colon cancer tissue, as well as in normal kidney and panreas tissue sections.
Apoptosis & Cancer
Transcription Factors
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Hox-C10 in 10 µg of MCF-7 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1