Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1820,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1820,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
LA22, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... EGFR(1956)
General description
Immunogen
Application
4 μg z poprzedniej partii immunoprecypitowało receptor EGF z 500 μg lizatu A431 RIPA.
Immunocytochemia:
5 μg/ml poprzednich partii przeciwciała wykazało pozytywne immunobarwienie dla receptora EGF w komórkach A431 utrwalonych 4% paraformaldehydem, a następnie 100% metanolem.
Sygnalizacja
Czynniki wzrostu i receptory
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-301, niestymulowany lizat komórek A431. Dodać 2,5 µl 2-merkaptoetanolu/100 µl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 µg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this antibody detected EGF receptor in RIPA lysates from human A431 cells under reducing conditions.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate - |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse |
| clone LA22, monoclonal | clone 8G6.2, monoclonal | clone polyclonal | clone 3E7.2, monoclonal |
| species reactivity human | species reactivity rat, mouse, human | species reactivity rat, hamster, mouse, human | species reactivity human |
| antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| technique(s) immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable | technique(s) immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: 1:2,000 using A431 cell lysate (used to detect EGFR), western blot: suitable | technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable | technique(s) immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Western blotting is one of the most commonly used techniques in the lab, yet difficulties persist in obtaining consistent, quality results. We’ve been helping scientists publish their Western blots for decades, with continued innovation and steadfast technical support. Explore our expanded portfolio of products, including optimized reagents for chemiluminescent and Ḁuorescent Westerns, as well as the SNAP i.d.® system, which reduces blocking, washing and antibody incubation time from hours to minutes.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 05-104 | 04053252623691 |