Przejdź do
06-847
Przeciwciało anty-EGFR
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Receptorowa kinaza tyrozynowo-białkowa ErbB-1, homolog onkogenu wirusa erytroblastycznej białaczki ptaków (v-erb-b), białko 40 hamujące wzrost komórek, białko 61 indukujące proliferację komórek, receptor naskórkowego czynnika wzrostu, receptor naskórkowego czynnika wzrostu (ptasi), receptor naskórkowego czynnika wzrostu (ptasi), receptor naskórkowego czynnika wzrostu (ptasi).
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 μg
Przewidywany termin wysyłki14 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
773,00 zł
200 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1820,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
107
773,00 zł
Przewidywany termin wysyłki14 maja 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB04338
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, hamster, mouse, human
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
hamster ... Egfr(100774580)
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
rat ... Egf(25313)
General description
180 kDa
Receptor naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR; ErbB-1; HER1 u ludzi) jest receptorem na powierzchni komórki dla członków rodziny naskórkowego czynnika wzrostu (rodziny EGF) zewnątrzkomórkowych ligandów białkowych. Receptor naskórkowego czynnika wzrostu jest członkiem rodziny receptorów ErbB, podrodziny czterech blisko spokrewnionych receptorowych kinaz tyrozynowych: EGFR (ErbB-1), HER2/c-neu (ErbB-2), Her 3 (ErbB-3) i Her 4 (ErbB-4). Mutacje wpływające na ekspresję lub aktywność EGFR mogą powodować raka. EGFR (receptor naskórkowego czynnika wzrostu) występuje na powierzchni komórek i jest aktywowany przez wiązanie specyficznych ligandów, w tym naskórkowego czynnika wzrostu i transformującego czynnika wzrostu α (TGFα). Po aktywacji przez ligandy czynnika wzrostu, EGFR przechodzi z nieaktywnej formy monomerycznej do aktywnego homodimeru. Oprócz tworzenia homodimerów po związaniu ligandu, EGFR może łączyć się z innym członkiem rodziny receptorów ErbB, takim jak ErbB2/Her2/neu, tworząc aktywowany heterodimer. Dimeryzacja EGFR stymuluje jego wewnątrzkomórkową aktywność kinazy białkowo-tyrozynowej. W rezultacie dochodzi do autofosforylacji pięciu reszt tyrozynowych (Y) w C-końcowej domenie EGFR.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skoniugowany z owalbuminą (ETKPNGIFKGPTAENAEYLRVAPPSSEFIGA) odpowiadający aminokwasom 1156-1186 przetworzonej C-końcowej domeny mysiego receptora EGF (EGFR) (numer akcesyjny Q01279). Sekwencja immunizująca wykazuje 28/31 identyczności z sekwencją ludzkiego receptora EGF.
Application
Immunoprecypitacja:
4 µg poprzedniej partii immunoprecypitowało EGFR z 500 µg lizatu komórek 3T3/A31 RIPA.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:500 tego przeciwciała wykryło EGFR w skrawkach tkanki ludzkiego łożyska.
Przeciwciało anty-EGFR wykrywa poziom EGFR i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IP i WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje EGFR, pan 180 kDa.
Zgłoszono wykrycie szczura i chomika.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone królicze poliklonalne IgG w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny, 0,15 M NaCl, 0,05% Azydku Sodu, pH 7,4. Przechowywać w temperaturze 2-8°C.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po pierwszym rozmrożeniu,
i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór.
fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-305, lizat 3T3/A31. Dodać 2,5 μl 2-merkapto-etanolu/100 μl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Routinely evaluated by western blot on a mouse 3T3/A31 RIPA cell lysate.
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of this lot detected the EGFR from a mouse 3T3/A31 RIPA cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-337; 04-338
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
05-104709-31005-104
clone
polyclonal
clone
8G6.2, monoclonal
clone
polyclonal
clone
LA22, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
species reactivity
rat, hamster, mouse, human
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
human
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: 1:2,000 using A431 cell lysate (used to detect EGFR), western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Signaling Product Guide: Antibodies, small molecule inhibitors, kits, assays and proteins for signaling research.
Nuclear factor-kappa B activation promotes restitution of wounded intestinal epithelial monolayers.
Egan, LJ; de Lecea, A; Lehrman, ED; Myhre, GM; Eckmann, L; Kagnoff, MF
American Journal of Physiology. Cell Physiology null
Role of the Sec61 translocon in EGF receptor trafficking to the nucleus and gene expression.
Liao, HJ; Carpenter, G
Molecular Biology of the Cell null
Thomas Kruewel et al.
PloS one, 5(11), e14143-e14143 (2010-12-15)
The non-receptor tyrosine kinases c-Abl and c-Src are overexpressed in various solid human tumours. Inhibition of their hyperactivity represents a molecular rationale in the combat of cancerous diseases. Here we examined the effects of a new family of pyrazolo [3,4-d]
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
06-847-25UG04054839337475