Przejdź do
MABS829
Przeciwciało anty-fosfo-EGFR (Tyr1173), klon 3E7.2
clone 3E7.2, from mouse
Synonim(y):
Epidermal growth factor receptor, EC: 2.7.10.1, Proto-oncogene c-ErbB1, Receptor tyrosine protein kinase erbB-1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki19 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1940,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Clone:
3E7.2, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ICC, WB
Citations:
-
1940,00 zł
Przewidywany termin wysyłki19 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
3E7.2, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr1173)
Gene Information
human ... EGFR(1956)
General description
Receptor naskórkowego czynnika wzrostu (UniProt: P00533; znany również jako EC: 2.7.10.1; protoonkogen c-ErbB1, receptorowa tyrozynowa kinaza białkowa erbB-1) jest kodowany przez gen EGFR (znany również jako ERBB, ERBB1, HER1) (Gene ID: 1956) u człowieka. EGFR jest aktywowany przez wiązanie specyficznych ligandów i przekształca się z formy monomerycznej w aktywną formę homodimeryczną. Oprócz tworzenia homodimerów, EGFR może łączyć się z innym członkiem rodziny receptorów ErbB, takim jak ErbB2/Her2/neu, tworząc aktywowany heterodimer. Dimeryzacja EGFR stymuluje jego wewnątrzkomórkową aktywność kinazy białkowo-tyrozynowej. W rezultacie dochodzi do autofosforylacji pięciu reszt tyrozynowych (Y992, Y1045, Y1068, Y1148 i Y1173) w domenie C-końcowej. Ta autofosforylacja wywołuje aktywację i sygnalizację przez kilka innych białek, które wiążą się z fosforylowanymi tyrozynami poprzez własne domeny wiążące fosfotyrozynę. Aktywacja EGFR skutkuje co najmniej 4 głównymi kaskadami sygnalizacyjnymi, w tym modułami RAS-RAF-MEK-ERK, kinazą PI3-AKT, PLC gamma-PKC i STAT. Te zdarzenia modulują kilka funkcji komórek, w tym migrację, adhezję i proliferację. Endocytoza i hamowanie aktywowanego EGFR przez fosfatazy stanowią kluczowe mechanizmy regulacyjne.
Zaobserwowano ~200 kDa; obliczono 134,28 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 13 aminokwasom otaczającym tyrozynę 1173 ludzkiego receptora naskórkowego czynnika wzrostu.
Application
Analiza immunocytochemiczna: 10 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło fosfo-EGFR (Tyr1173) w komórkach A431 poddanych działaniu EGF.
Wykryj fosfo EGFR za pomocą tego mysiego monoklonalnego anty-fosfo EGFR (Tyr1173), klon 3E7.2, nr kat. Nr kat. MABS829, stosowanego w immunocytochemii i Western Blotting.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in A431 cells treated with EGF.
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected phospho-EGFR (Tyr1173) in 10 µg lysate from A431 cells treated with EGF.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Zastępuje: 05-483
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABS1915MSAB4500711MABF119
clone
3E7.2, monoclonal
clone
DH8.3, monoclonal
clone
polyclonal
clone
528, monoclonal
Gene Information
human ... EGFR(1956)
Gene Information
human ... EGFR(1956)
Gene Information
human ... EGFR(1956)
Gene Information
human ... EGFR(1956)
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
human
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABS82904054839168666