Merck
05-1047
Przeciwciało anty-EGFR (domena cytoplazmatyczna), klon 8G6.2
clone 8G6.2, from mouse
Synonim(y):
Receptorowa kinaza tyrozynowo-białkowa ErbB-1, onkogen wirusa erytroblastycznej białaczki ptaków (v-erb-b), homolog
homolog, białko hamujące wzrost komórek 40, białko indukujące proliferację komórek 61, receptor naskórkowego czynnika wzrostu, receptor naskórkowego czynnika wzrostu
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
8G6.2, monoclonal
Application:
ICC, IHC, IP, WB
Citations:
7
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
8G6.2, monoclonal
species reactivity
rat, mouse, human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: 1:2,000 using A431 cell lysate (used to detect EGFR), western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
rat ... Egfr(24329)
General description
180 kDa
Receptor naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR; ErbB-1; HER1 u ludzi) jest receptorem na powierzchni komórki dla członków rodziny naskórkowego czynnika wzrostu (rodziny EGF) zewnątrzkomórkowych ligandów białkowych. Receptor naskórkowego czynnika wzrostu jest członkiem rodziny receptorów ErbB, podrodziny czterech blisko spokrewnionych receptorowych kinaz tyrozynowych: EGFR (ErbB-1), HER2/c-neu (ErbB-2), Her 3 (ErbB-3) i Her 4 (ErbB-4). Mutacje wpływające na ekspresję lub aktywność EGFR mogą powodować raka. EGFR (receptor naskórkowego czynnika wzrostu) występuje na powierzchni komórek i jest aktywowany przez wiązanie specyficznych ligandów, w tym naskórkowego czynnika wzrostu i transformującego czynnika wzrostu alfa (TGFα). Po aktywacji przez ligandy czynnika wzrostu, EGFR przechodzi z nieaktywnej formy monomerycznej do aktywnego homodimeru. Oprócz tworzenia homodimerów po związaniu ligandu, EGFR może łączyć się w pary z innym członkiem rodziny receptorów ErbB, takim jak ErbB2/Her2/neu, tworząc aktywowany heterodimer. Istnieją również dowody sugerujące, że tworzą się klastry aktywowanych EGFR, chociaż pozostaje niejasne, czy to grupowanie jest ważne dla samej aktywacji, czy też następuje po aktywacji poszczególnych dimerów. Dimeryzacja EGFR stymuluje jego wewnątrzkomórkową aktywność kinazy białkowo-tyrozynowej. W rezultacie dochodzi do autofosforylacji pięciu reszt tyrozynowych (Y) w C-końcowej domenie EGFR. Są to Y992, Y1045, Y1068, Y1148 i Y1173. Ta autofosforylacja wywołuje aktywację i sygnalizację przez kilka innych białek, które wiążą się z fosforylowanymi tyrozynami poprzez własne domeny SH2 wiążące fosfotyrozynę. Te białka sygnalizacyjne inicjują kilka kaskad transdukcji sygnału, głównie szlaki MAPK, Akt i JNK, prowadząc do syntezy DNA i proliferacji komórek. Takie białka modulują fenotypy, takie jak migracja komórek, adhezja i proliferacja. Domena kinazowa EGFR może również fosforylować krzyżowo reszty tyrozynowe innych receptorów, z którymi jest agregowana, i sama może być aktywowana w ten sposób.
Immunogen
Rekombinowane białko kodujące domenę cytoplazmatyczną (C-końcową) ludzkiego receptora EGF.
Application
Analiza immunocytochemiczna:
Komórki A431 hodowano, utrwalano, permeabilizowano i barwiono anty-EGFR, klon 8G6.2
Konfokalna analiza immunocytochemiczna:
Komórki A431 hodowano, utrwalano, permeabilizowano i barwiono anty-EGFR, klon 8G6.2.
Immunoprecypitacja:
100 μg lizatu całych komórek A431 poddano lizie w buforze RIPA i immunoprecypitacji (IP) z 5 μg anty-EGFR, domena cytoplazmatyczna, klon 8G6.2.
Analiza immunohistochemiczna:
Tkanka została wybarwiona anty-EGFR, domena cytoplazmatyczna, klon 8G6.2 w rozcieńczeniu 1:100 i IHC-Select Detection z odczynnikami HRP-DAB.
Wykryj EGFR (domena cytoplazmatyczna) za pomocą tego przeciwciała anty-EGFR (domena cytoplazmatyczna), klon 8G6.2 zatwierdzony do stosowania w IC, IH, IP i WB.
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało to wykrywa domenę cytoplazmatyczną EGFR.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Evaluated by western blot on A431 cell lysate
Western Blot Analysis:
1:2,000 dilution of this antibody was used to detect EGFR in A431 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-338
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c