Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1680,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1680,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
mouse, human, rat
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GSK3B(2932)
General description
Immunogen
Application
UWAGA: To przeciwciało również skutecznie immunoprecypitowało GSK3 alfa i beta przy użyciu systemu odwracalnej immunoprecypitacji Catch and Release v2.0 (nr katalogowy 17-500).
Sygnalizacja
Sygnalizacja PI3K, Akt i mTOR
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Lizat komórek HEK293
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected GSK3 alpha and GSK3 beta in RIPA lysates from A431, HEK293, Jurkat, HeLa NE or 3T3/A31 cells.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... GSK3B(2932) | Gene Information human ... GSK3B(2932) | Gene Information human ... GSK3A(2931) | Gene Information human ... GSK3A(2931) |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate unconjugated |
| species reactivity mouse, human, rat | species reactivity mouse, bovine, rat, human | species reactivity mouse, human, rat | species reactivity mouse, Dictyostelium sp., Schizosaccharomyces pombe, rat, vertebrates, human |
| antibody form culture supernatant | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| clone monoclonal | clone polyclonal | clone 5G-2F, monoclonal | clone 4G-1E, monoclonal |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-GSK3α/β, królicze monoklonalne
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Alzheimer’s Disease: Amyloid Cascade and Beyond Product Focus
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 04-903 | 04053252741630 |